Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • PKR Antibodies

          Invitrogen

          PKR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23H52L96)

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          4 References
          View all (50) PKR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PKR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23H52L96)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (2)
          PKR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PKR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PKR Antibody (700286) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase was performed using 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 5 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 2% BSA for overnight at room temperature. The cells were labeled with PKR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23H52L96) (Product # 700286) at 5 µg/mL concentration in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PKR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PKR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PKR Antibody in Western Blot (WB)
          PKR Antibody in Western Blot (WB)
          PKR Antibody in Western Blot (WB)
          PKR Antibody in Western Blot (WB)
          PKR Antibody in Western Blot (WB)
          PKR Antibody in Western Blot (WB)
          PKR Antibody
          PKR Antibody
          PKR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23H52L96)

          Product Details

          700286

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-3 µg/mL
          View 4 publications 4 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Hamster, Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          23H52L96

          Immunogen

          A recombinant protein corresponding to amino acids 54-158.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532313

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with Rhesus monkey based on sequence homology.

          Intact IgG appears on a non-reducing gel as ~150 kDa band and upon reduction generating a ~25 kDa light chain band and a ~50 kDa heavy chain.

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          EIF2AK2 (PKR) is one of 4 kinases that specifically phosphorylate Ser51 of translation initiation factor eIF2-alpha in response to various environmental stresses. EIF2AK2 plays a key role in antiviral defense mediated through its direct activation by double-stranded RNA produced by viral infection. PKR plays a key role in IFN induced-innate antiviral response, virus-induced apoptosis, cell growth & differentiation. PKR induces apoptosis by up-regulating Fas expression and mediates FADD/Caspase-8 death signaling pathway. Upon viral infection, it functions as a dual protein, sequentially activating both cell survival & cell death pathways using kinase independent and dependent strategies. PRKR regulates multiple pathways which include NF-kappaB activation, p53, p38, & PDGF signaling pathway. PKR has been implicated in tumor suppression & malignancy. To evade the antiviral effects of PKR, viruses have evolved multiple mechanisms, such as the inhibition of PKR by the non-structural protein (NS1) of the influenza virus. More recently, PKR has been implicated in several neurodegenerative diseases including Alzheimer, Huntington, and amyotrophic lateral sclerosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: double stranded RNA activated protein kinase; EC 2.7.11.1; eIF-2A protein kinase 2; eIF2a Kinase; Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2; Interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase; interferon-inducible elF2alpha kinase; Interferon-inducible RNA-dependent protein kinase; MGC126524; OTTHUMP00000201320; P1/eIF-2A protein kinase; p68 kinase; PKR; PRKR; protein kinase R; Protein kinase RNA-activated; protein kinase RNA-regulated; protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent; protein phosphatase 1, regulatory subunit 83; Tyrosine-protein kinase EIF2AK2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DYT33; EIF2AK1; EIF2AK2; LEUDEN; PKR; PPP1R83; PRKR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P19525

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5610

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding RNA binding double-stranded RNA binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity eukaryotic translation initiation factor 2alpha kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein phosphatase regulator activity identical protein binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production immune system process translation translational initiation regulation of translational initiation protein phosphorylation negative regulation of cell proliferation response to virus negative regulation of translation endoplasmic reticulum unfolded protein response positive regulation of chemokine production positive regulation of stress-activated MAPK cascade negative regulation of osteoblast proliferation cellular response to amino acid starvation response to interferon-alpha negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade negative regulation of viral genome replication innate immune response protein autophosphorylation positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity defense response to virus antiviral innate immune response regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling regulation of hematopoietic progenitor cell differentiation regulation of hematopoietic stem cell proliferation regulation of hematopoietic stem cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline