Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • NME1 Antibodies

          Invitrogen

          NME1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (11H2L6)

          Advanced Verification
          View all (39) NME1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NME1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (11H2L6)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          NME1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          NME1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NME1 Antibody (702425) in ICC/IF

          For immunofluorescence analysis, SK-OV-3 cells were fixed and permeabilized for detection of endogenous NME1 using NME1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Product # 702425, 2 µg/mL) and labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A27034, 1:2000). Panel a) shows representative cells that were stained for detection and localization of NME1 protein (green), Panel b) is stained for nuclei (blue) using SlowFade® Gold Antifade Mountant with DAPI (Product # S36938). Pa... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NME1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NME1 Antibody in Western Blot (WB)
          NME1 Antibody in Western Blot (WB)
          NME1 Antibody
          NME1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (11H2L6)

          Product Details

          702425

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          11H2L6

          Immunogen

          Protein corresponding to Human NME1 (aa 1-152)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2633089

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with Monkey, Rat, Pig and Bovine.

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          NME1 was identified because of its reduced mRNA transcript levels in highly metastatic cells. Nucleoside diphosphate kinase (NDK) exists as a hexamer composed of 'A' (encoded by this gene) and 'B' (encoded by NME2) isoforms. Mutations in the gene have been identified in aggressive neuroblastomas. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Co-transcription of this gene and the neighboring downstream gene (NME2) generates naturally-occurring transcripts (NME1-NME2), which encodes a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; expressed in non-metastatic cells 1 protein; expressed in non-metastatic cells 1, protein; Farnesyl diphosphate kinase NME1; GAAD; Granzyme A activated DNase (GAAD); granzyme A-activated DNase; GZMA activated DNase; Histidine protein kinase NDK; Histidine protein kinase NME1; included; Metastasis inhibition factor NM23; NDK A; NDK1; NDP kinase A; NDPK-A; NM23-H1; nm23-M1; NM23H1; NM23H1B; NME1; NME1-NME2 spliced read-through transcript; non-metastatic cells 1, protein (NM23A) expressed in; Non-specific serine/threonine protein kinase NME1; Nucleoside diphoshate kinase 1; Nucleoside diphosphate kinase A; nucleoside-diphosphate kinase 1; nucleotide diphosphate kinase; Putative 3'-5'-DNA exonuclease NDK1; Putative granzyme A-activated DNA endonuclease; Tumor metastatic process-associated protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AL024257; AWD; GAAD; NB; NBS; NDKA; NDPK-A; NDPKA; NM23; NM23-H1; NM23-M1; NM23A; NME1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P15531, (Mouse) P15532

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4830, (Mouse) 18102

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding DNA binding RNA binding endodeoxyribonuclease activity deoxyribonuclease activity nucleoside diphosphate kinase activity protein histidine kinase activity protein binding ATP binding 3'-5'-exodeoxyribonuclease activity kinase activity transferase activity phosphotransferase activity, phosphate group as acceptor GDP binding identical protein binding ribosomal small subunit binding ADP binding metal ion binding farnesyl diphosphate kinase activity coenzyme A binding succinyl-CoA binding acetyl-CoA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding single-stranded DNA binding GTP binding intermediate filament binding enzyme binding protein kinase binding gamma-tubulin binding poly(A) RNA binding kinase
          Process(es)
          GTP biosynthetic process UTP biosynthetic process CTP biosynthetic process DNA catabolic process apoptotic DNA fragmentation isoprenoid metabolic process endocytosis nervous system development lactation negative regulation of cell proliferation nucleotide metabolic process nucleoside diphosphate metabolic process nucleoside triphosphate biosynthetic process cell differentiation mammary gland development protein hexamerization regulation of fatty acid biosynthetic process regulation of apoptotic process ITP biosynthetic process acetyl-CoA catabolic process positive regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of myeloid leukocyte differentiation purine nucleotide metabolic process nucleoside diphosphate phosphorylation pyrimidine nucleotide metabolic process DNA metabolic process negative regulation of gene expression positive regulation of neuron projection development phosphorylation positive regulation of DNA binding nucleic acid phosphodiester bond hydrolysis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline