Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PDGFRA (CD140a) Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          PDGFRA Recombinant Superclonal™ Antibody

          Advanced Verification
          2 References
          View all (70) PDGFRA (CD140a) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PDGFRA Recombinant Superclonal™ Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          PDGFRA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PDGFRA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PDGFRA Antibody (710169) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of PDGFR alpha in serum-starved HeLa cells treated with insulin (100 ng/mL, 15 min) using a PDGFR alpha Recombinant Rabbit Superclonal™ Antibody (Product # 710169) followed by detection using an Alexa Fluor 488-conjugated Goat anti-Rabbit secondary antibody (green) (Image A). Nuclei were stained using DAPI (Image B) and actin stained with Alexa Fluor 594 phalloidin (red) (image C). Image D is a composite image showing cytoplasmic and nuclear membrane localization of PDGFR-alpha. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PDGFRA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PDGFRA Antibody in Western Blot (WB)
          PDGFRA Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          PDGFRA Antibody
          PDGFRA Recombinant Superclonal™ Antibody

          Product Details

          710169

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2-5 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-3 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ChIP assay (ChIP)

          1 µL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to amino acids 259-436 of human platelet-derived growth factor receptor - alpha chain
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532600

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          PDGFRA is a cell surface receptor tyrosine kinase which binds members of the platelet-derived growth factor family. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides. Studies in knockout mice, where homozygosity is lethal, indicate that the alpha form of the platelet-derived growth factor receptor is particularly important for kidney development since mice heterozygous for the receptor exhibit defective kidney phenotypes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Alpha platelet-derived growth factor receptor; Alpha-type platelet-derived growth factor receptor; CD140 antigen-like family member A; CD140a; CD140a antigen; MGC74795; OTTHUMP00000218656; PDGF A-chain; PDGF Receptor alpha; PDGF subunit A; PDGF-1; PDGF-R-alpha; PDGFR-2; pdgfr-a; Platelet-derived growth factor alpha receptor; Platelet-derived growth factor receptor 2; Platelet-derived growth factor receptor alpha; platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD140A; PDGFR-2; PDGFR2; PDGFRA; RHEPDGFRA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16234

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5156

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity platelet-derived growth factor alpha-receptor activity vascular endothelial growth factor-activated receptor activity platelet-derived growth factor receptor binding protein binding ATP binding kinase activity transferase activity vascular endothelial growth factor binding protein homodimerization activity macromolecular complex binding platelet-derived growth factor binding phospholipase C activator activity
          Process(es)
          luteinization in utero embryonic development cell activation hematopoietic progenitor cell differentiation chemotaxis transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway estrogen metabolic process positive regulation of cell proliferation female gonad development anatomical structure morphogenesis organ morphogenesis negative regulation of platelet activation cell migration peptidyl-tyrosine phosphorylation signal transduction involved in regulation of gene expression extracellular matrix organization lung development adrenal gland development positive regulation of cell migration male genitalia development regulation of actin cytoskeleton organization Leydig cell differentiation cellular response to reactive oxygen species platelet-derived growth factor receptor-alpha signaling pathway positive regulation of cell proliferation by VEGF-activated platelet derived growth factor receptor signaling pathway wound healing odontogenesis of dentin-containing tooth protein autophosphorylation platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of fibroblast proliferation embryonic digestive tract morphogenesis embryonic cranial skeleton morphogenesis embryonic skeletal system morphogenesis skeletal system morphogenesis positive regulation of calcium-mediated signaling white fat cell differentiation positive regulation of chemotaxis positive regulation of protein kinase B signaling cardiac myofibril assembly palate development face morphogenesis cell chemotaxis retina vasculature development in camera-type eye positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade platelet aggregation cellular response to amino acid stimulus metanephric glomerular capillary formation regulation of mesenchymal stem cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline