Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • NFkB p50 Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          NFkB p50 Recombinant Superclonal™ Antibody (24HCLC)

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          2 References
          View all (7) NFkB p50 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NFkB p50 Recombinant Superclonal™ Antibody (24HCLC)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (1)
          NFkB p50 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          NFkB p50 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NFkB p50 Antibody (710450) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of NFkB p50 was done on 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.25% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with NFkB p50 (24HCLC), Recombinant Rabbit Superclonal™ Antibody (Product # 710450) at 1 µg/mL in 1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 con... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NFkB p50 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NFkB p50 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NFkB p50 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NFkB p50 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NFkB p50 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody
          NFkB p50 Recombinant Superclonal™ Antibody (24HCLC)

          Product Details

          710450

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2-3 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          -

          ChIP assay (ChIP)

          1-5 µg x 10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          24HCLC

          Immunogen

          Peptide corresponding to amino acids 143-156 of human p50
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532720

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          NFkB is a nuclear transcription factor activated by various extra and intracellular stimuli such as cytokines, UV radiation, stress, in injury, and by bacterial and viral products. NFkB is involved in regulation of various cellular events including cell growth, differentiation, proliferation, apoptosis and inflammation. NFKB1 (p50) is a 50KDa functional sub-unit of NF-kB and a member of Rel protein family which is synthesized as a p105 precursor protein and consists of an N-terminal conserved RHD-region containing nuclear localization signal, DNA-binding and dimerization domains. NFKB1 (p50) forms homodimers or heterodimerizes with p65, forming the functional NFkB factor. Further, NFKB1 (p50) directs the nuclear translocation of NF-kB and is instrumental in its DNA-binding. The NFkB complex is expressed in most cell types, and is primarily found in the cytoplasm in an inactive state in association with I-kappa-B. Phosphorylation of I-kappa-B releases the complex, allowing translocation to the nucleus and modification of gene expression. Phosphorylation of the p50 subunit at the Ser-337 residue has been shown to significantly increase DNA binding efficiency of the NFkB protein complex. The pathological role of NFkB has been suggested in AIDS, hematogenic cancer cell metastasis and rheumatoid arthritis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686C01211; DNA-binding factor KBF1; EBP-1; MGC54151; NF kappaB1; NF KB; NF-kappa-B1 p84/NF-kappa-B1 p98; NF-kappaB p50; NF-kB p50; nuclear factor; nuclear factor kappa b; nuclear factor kappa-B DNA binding subunit; nuclear factor kappaB p50; Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit; nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit; nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells 1, p105; Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1; nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1, p105; nuclear factor-kappaB p50; OTTHUMP00000219572; p50 subunit of NF kappaB; p50 subunit of NF-kappaB; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CVID12; EBP-1; KBF1; NF-kappa-B1; NF-kappaB; NF-kappaB1; NF-kappabeta; NF-kB; NF-KB1; NFkappaB; NFKB-p105; NFKB-p50; NFKB1; p105; p50; p50/p105

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P19838, (Mouse) P25799

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4790, (Mouse) 18033

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor activity protein binding identical protein binding actinin binding sequence-specific DNA binding protein sequestering activity regulatory region DNA binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding double-stranded DNA binding heat shock protein binding protein homodimerization activity transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity Rel homology transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade negative regulation of cytokine production immune system process regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process inflammatory response signal transduction I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling JNK cascade gene expression regulation of gene expression positive regulation of macromolecule biosynthetic process negative regulation of gene expression positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of cholesterol efflux positive regulation of lipid storage negative regulation of vitamin D biosynthetic process signal transduction involved in regulation of gene expression negative regulation of interleukin-12 production tumor necrosis factor-mediated signaling pathway response to muscle stretch NIK/NF-kappaB signaling negative regulation of apoptotic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response B cell receptor signaling pathway mammary gland involution positive regulation of transcription initiation from RNA polymerase II promoter cellular response to lipopolysaccharide cellular response to mechanical stimulus cellular response to nicotine cellular response to cytokine stimulus cellular response to interleukin-6 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to dsRNA positive regulation of canonical Wnt signaling pathway cellular response to interleukin-17 cellular response to virus antibacterial innate immune response negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of hyaluronan biosynthetic process cellular response to angiotensin positive regulation of miRNA metabolic process transcription, DNA-templated response to oxidative stress negative regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity response to cytokine negative regulation of interleukin-12 biosynthetic process innate immune response lymph node development cellular response to peptide hormone stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline