Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SMAD3 Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          Phospho-SMAD3 (Ser423, Ser425) Recombinant Superclonal™ Antibody (12HCLC)

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (70) SMAD3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-SMAD3 (Ser423, Ser425) Recombinant Superclonal™ Antibody (12HCLC)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          Phospho-SMAD3 (Ser423, Ser425) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-SMAD3 (Ser423, Ser425) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-SMAD3 (Ser423, Ser425) Antibody (710756) in ICC/IF

          Immunofluorescence was performed on fixed and permeabilized A549 cells were serum starved and then treated with 20 ng of TGF B1 for 15 minutes for detection of SMAD3 (pS423/425) using Anti-SMAD3 (pSpS423/425) Recombinant Rabbit Superclonal™ Antibody (Product # 710756, 2 µg/mL) and labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A27034, 1... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-SMAD3 (Ser423, Ser425) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-SMAD3 (Ser423, Ser425) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-SMAD3 (Ser423, Ser425) Antibody
          Phospho-SMAD3 (Ser423, Ser425) Recombinant Superclonal™ Antibody (12HCLC)

          Product Details

          710756

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          12HCLC

          Immunogen

          Phosphorylated peptide corresponding to Human SMAD3 (aa 418-425)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2608235

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with Monkey, Rat, Mouse and Pig.

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          SMAD3 belongs to the SMAD family of proteins. They are similar to the gene products of the Drosophila gene 'mothers against decapentaplegic' (Mad) and the C. elegans gene Sma. SMAD proteins are signal transducers and transcriptional modulators that mediate multiple signaling pathways. This protein functions as a transcriptional modulator activated by transforming growth factor-beta and is thought to play a role in the regulation of carcinogenesis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZP586N0721; DKFZp686J10186; JV15-2; MAD homolog 3; mad homolog JV15-2; mad protein homolog; MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3; MAD-3; MGC60396; Mothers against decapentaplegic homolog 3; mothers against DPP homolog 3; SMA- and MAD-related protein 3; SMAD; SMAD 3; SMAD family member 3; SMAD, mothers against DPP homolog 3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; mad3; MADH3; SMAD3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P84022

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4088

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional repressor activity, sequence-specific DNA binding transcription corepressor binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transforming growth factor beta receptor binding protein binding collagen binding beta-catenin binding zinc ion binding ligand-dependent nuclear receptor binding DEAD/H-box RNA helicase binding enzyme binding protein kinase binding phosphatase binding chromatin DNA binding ubiquitin protein ligase binding mineralocorticoid receptor binding sterol response element binding glucocorticoid receptor binding identical protein binding protein homodimerization activity ubiquitin binding bHLH transcription factor binding sequence-specific DNA binding metal ion binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding co-SMAD binding I-SMAD binding R-SMAD binding DNA-binding transcription factor binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade skeletal system development osteoblast differentiation ureteric bud development response to hypoxia in utero embryonic development mesoderm formation somitogenesis release of cytochrome c from mitochondria liver development heart looping osteoblast development immune system development regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process immune response transforming growth factor beta receptor signaling pathway JNK cascade gastrulation endoderm development cell proliferation negative regulation of cell proliferation anatomical structure morphogenesis embryonic pattern specification positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of epithelial to mesenchymal transition regulation of striated muscle tissue development regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway signal transduction involved in regulation of gene expression cell differentiation negative regulation of ossification negative regulation of cell growth adrenal gland development positive regulation of cell migration positive regulation of bone mineralization thyroid gland development primary miRNA processing positive regulation of chondrocyte differentiation developmental process positive regulation of interleukin-1 beta production regulation of transforming growth factor beta2 production positive regulation of transforming growth factor beta3 production activin receptor signaling pathway negative regulation of osteoblast proliferation nodal signaling pathway wound healing T cell activation negative regulation of protein catabolic process positive regulation of protein import into nucleus negative regulation of apoptotic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process cell-cell junction organization positive regulation of nitric oxide biosynthetic process negative regulation of cell differentiation negative regulation of fat cell differentiation negative regulation of osteoblast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter paraxial mesoderm morphogenesis developmental growth embryonic foregut morphogenesis embryonic cranial skeleton morphogenesis regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of inflammatory response regulation of immune response protein stabilization positive regulation of positive chemotaxis negative regulation of cytosolic calcium ion concentration positive regulation of stress fiber assembly regulation of mitochondrial membrane potential positive regulation of focal adhesion assembly pericardium development transdifferentiation positive regulation of SMAD protein import into nucleus SMAD protein signal transduction negative regulation of wound healing trophoblast cell migration negative regulation of lung blood pressure lens fiber cell differentiation cellular response to glucose stimulus cellular response to growth factor stimulus response to transforming growth factor beta cellular response to transforming growth factor beta stimulus positive regulation of canonical Wnt signaling pathway apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway cellular response to virus transforming growth factor beta receptor superfamily signaling pathway positive regulation of extracellular matrix assembly regulation of miRNA transcription negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of cardiac muscle hypertrophy in response to stress response to angiotensin
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline