Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Histone H2B Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          Histone H2B Recombinant Superclonal™ Antibody (18HCLC)

          Advanced Verification
          View all (52) Histone H2B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Histone H2B Recombinant Superclonal™ Antibody (18HCLC)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          Histone H2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Histone H2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Histone H2B Antibody (710912) in ICC/IF

          Immunofluorescence was performed on fixed and permeabilized HeLa cells for detection of H2B using Anti-H2B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Product # 710912, 2 µg/mL) and labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A27034, 1:2000). Panel a) shows representative cells that were stained for detection and localization of H2B prot... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Histone H2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Histone H2B Antibody in Western Blot (WB)
          Histone H2B Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          Histone H2B Antibody
          Histone H2B Recombinant Superclonal™ Antibody (18HCLC)

          Product Details

          710912

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL
          -

          ChIP assay (ChIP)

          5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          18HCLC

          Immunogen

          Peptide corresponding to Human HIST2H2BF (aa 117-126)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2607501

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The nucleosomes wrap further and compact DNA into chromotin, limiting DNA accessibility to the cellular machineries which require DNA as a template. Histones play a central role in transciption regulation, DNA repair, DNA replication, and chromosomal stability. H2B has a broad antibacterial activity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Acetyl-Histone H2; H2B GL105 antibody; H2B histone family member M; H2B histone family member W testis-specific; H2B histone family member W, testis specific; H2B histone family, member A; H2B histone family, member B; H2B histone family, member C; H2B histone family, member D; H2B histone family, member E; H2B histone family, member F; H2B histone family, member J; H2B histone family, member K; H2B histone family, member L; H2B histone family, member N; H2B histone family, member Q; H2B histone family, member R; H2B histone family, member T; H2B histone family, member U, (testis-specific); H2B K; H2B type 12; H2B-clustered histone 17; H2B-clustered histone 18; H2B-clustered histone 21; H2B-clustered histone 26; H2B-clustered histone 3; H2B-clustered histone 5; H2B-clustered histone 9; H2B.1 antibody; H2B.E variant histone 1; H2B.M histone; H2B.U histone 1; H2B.W histone 1; H2B/a; H2B/b; H2B/c; H2B/d; H2B/e; H2B/f; H2B/g; H2B/h; H2B/I; H2B/j; H2B/k; H2B/l; H2B/n; H2B/q; H2B/r; H2B/s; H2BK12ac; H2BK15ac; H2BK5ac; H2BS14; H2BS14p; HIRA-interacting protein 1; HIRA-interacting protein 2; HIST1H2BB antibody; HIST1H3I; HIST2H2BE; histone 1, H2ba; histone 1, H2bb; histone 1, H2bc; histone 1, H2bd; histone 1, H2bg; histone 1, H2bh; histone 1, H2bi; histone 1, H2bj; histone 1, H2bk; histone 1, H2bl; histone 1, H2bm; histone 1, H2bn; histone 1, H2bo; histone 2, H2be; Histone 2B; histone 3, H2bb; histone cluster 1 H2B family member a; histone cluster 1 H2B family member b; histone cluster 1 H2B family member c; histone cluster 1 H2B family member d; histone cluster 1 H2B family member g; histone cluster 1 H2B family member h; histone cluster 1 H2B family member i; histone cluster 1 H2B family member j; histone cluster 1 H2B family member k; histone cluster 1 H2B family member l; histone cluster 1 H2B family member m; histone cluster 1 H2B family member n; histone cluster 1 H2B family member o; histone cluster 1, H2ba; histone cluster 1, H2bb; histone cluster 1, H2bc; histone cluster 1, H2bd; histone cluster 1, H2bg; histone cluster 1, H2bh; histone cluster 1, H2bi; histone cluster 1, H2bj; histone cluster 1, H2bk; histone cluster 1, H2bl; histone cluster 1, H2bm; histone cluster 1, H2bn; histone cluster 1, H2bo; histone cluster 2 H2B family member e; histone cluster 2 H2B family member f; histone cluster 2, H2be; histone cluster 2, H2bf; histone cluster 3 H2B family member b; histone cluster 3, H2bb; histone family member; Histone H2B type 1-A; Histone H2B type 1-B; Histone H2B type 1-C/E/F/G/I; Histone H2B type 1-D; Histone H2B type 1-H; Histone H2B type 1-J; Histone H2B type 1-K; Histone H2B type 1-L; Histone H2B type 1-M; Histone H2B type 1-N; Histone H2B type 1-O; Histone H2B type 2-E; Histone H2B type 2-E1; Histone H2B type 2-F; Histone H2B type 2-K1; Histone H2B type 3-B; Histone H2B type F-M; Histone H2B type W-T; Histone H2B, testis; Histone H2B-GL105; Histone H2B.1; Histone H2B.1 A; Histone H2B.1 B; Histone H2B.2; Histone H2B.a; Histone H2B.b; Histone H2B.c; Histone H2B.d; Histone H2B.e; Histone H2B.f; Histone H2B.g; Histone H2B.h; Histone H2B.I; Histone H2B.j; Histone H2B.k; Histone H2B.l; Histone H2B.n; Histone H2B.q; Histone H2B.r; Histone H2B.s; MGC125414; MGC125415; MGC125416; MGC9388; novel histone H2B-like protein; RP1-193B12.10; Testis-specific histone H2B; TSH2B.1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: bA317E16.3; dJ160A22.3; dJ193B12.2; dJ221C16.3; dJ221C16.6; dJ221C16.8; dJ97D16.4; GL105; H2B; H2B-GL105; H2B.1; H2B.1A; H2B.1B; H2B.2; H2B/a; H2B/b; H2B/c; H2B/d; H2B/e; H2B/f; H2B/g; H2B/h; H2B/j; H2B/k; H2B/l; H2B/n; H2B/r; H2B/S; H2Bb; H2BC1; H2BC10; H2BC11; H2BC12; H2BC13; H2BC14; H2BC15; H2BC17; H2BC18; H2BC21; H2BC26; H2BC3; H2BC4; H2BC5; H2BC6; H2BC7; H2BC8; H2BC9; H2BE; H2BE1; H2BFA; H2BFAiii; H2BFB; H2BFC; H2BFD; H2BFE; H2BFF; H2BFG; H2BFH; H2BFJ; H2BFK; H2BFL; H2BFM; H2BFN; H2BFQ; H2BFR; H2BFT; H2BFU; H2BFWT; H2BGL105; H2BJ; H2BK; H2BK1; H2BM; H2BQ; H2BU1; H2BW1; H2BW2; HIRIP1; HIRIP2; HIST1H2BA; HIST1H2BB; HIST1H2BC; HIST1H2BD; HIST1H2BE; HIST1H2BF; HIST1H2BG; HIST1H2BH; HIST1H2BI; HIST1H2BJ; HIST1H2BK; HIST1H2BL; HIST1H2BM; HIST1H2BN; HIST1H2BO; HIST2H2BE; HIST2H2BF; HIST3H2BB; hTSH2B; STBP; TH2B; TH2B-175; TSH2B; TSH2B.1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96A08, (Human) P62807, (Human) P06899, (Human) O60814, (Human) Q99880, (Human) Q99879, (Human) Q99877, (Human) P23527, (Human) Q5QNW6, (Human) Q16778, (Human) Q8N257, (Human) P33778, (Human) Q93079, (Human) A0A2R8Y619, (Human) Q7Z2G1, (Human) P0C1H6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 255626, (Human) 8346, (Human) 8970, (Human) 85236, (Human) 8340, (Human) 8342, (Human) 8341, (Human) 8348, (Human) 440689, (Human) 8349, (Human) 128312, (Human) 3018, (Human) 8347, (Human) 3017, (Human) 8339, (Human) 8345, (Human) 114483833, (Human) 158983, (Human) 286436, (Human) 102724334

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding structural constituent of chromatin histone binding protein heterodimerization activity protein binding identical protein binding lipopolysaccharide binding enzyme binding ubiquitin-like protein ligase binding STAT family protein binding
          Process(es)
          nucleosome assembly innate immune response in mucosa antibacterial humoral response defense response to bacterium defense response to Gram-positive bacterium antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide mitotic chromosome condensation chromatin organization negative regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway killing of cells of other organism defense response to Gram-negative bacterium protein localization to CENP-A containing chromatin nucleosome disassembly inflammatory response plasminogen activation sperm chromatin condensation chromosome organization mononuclear cell migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline