Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ANP Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          ANP Recombinant Superclonal™ Antibody (17 HCLC)

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          3 References
          View all (21) ANP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ANP Recombinant Superclonal™ Antibody (17 HCLC)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          ANP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ANP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ANP Antibody (711569) in WB

          Western blot analysis was performed on Tissue extracts (30 µg lysate) of Mouse heart (Lane 1), Rat heart (Lane 2), Mouse Brain (Lane 3) and Rat brain (Lane 4). The blots were probed with Anti-NPPA (ANP) Recombinant Rabbit Superclonal™ Antibody (Product # 711569, 1-2 µg/mL) and detected by chemiluminescence using Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal Secondary Antibody, HRP conjugate (Product # A27036, 0.4 µg/mL, 1:2500 dilution). A 17 kDa band corresponding to NPPA (ANP) was observed only in Heart tissue extracts tested. Known qua... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ANP Antibody in Western Blot (WB)
          ANP Antibody in Western Blot (WB)
          ANP Antibody
          ANP Recombinant Superclonal™ Antibody (17 HCLC)

          Product Details

          711569

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          17 HCLC

          Immunogen

          Peptide corresponding to human ANP (aa127- 145)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2662341

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with Monkey, Cat, Pig

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          The protein encoded by this gene belongs to the natriuretic peptide family. Natriuretic peptides are implicated in the control of extracellular fluid volume and electrolyte homeostasis. This protein is synthesized as a large precursor (containing a signal peptide), which is processed to release a peptide from the N-terminus with similarity to vasoactive peptide, cardiodilatin, and another peptide from the C-terminus with natriuretic-diuretic activity. Mutations in this gene have been associated with atrial fibrillation familial type 6.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: atrial natriuretic factor; Atrial natriuretic factor prohormone; atrial natriuretic peptide; Atrial natriuretic peptide prohormone; Atriopeptigen; atriopeptin; Cardiodilatin; cardiodilatin-related peptide; cardionatrin; CDD; natriuretic peptide precursor A; Natriuretic peptide precursor A (pronatriodilatin, also Anf, Pnd); natriuretic peptide precursor A variant NPPA-M1; natriuretic peptide precursor A variant NPPA-M2; natriuretic peptide precursor A variant NPPA-M3; natriuretic peptide precursor type A; Natriuretic peptides A; preproANF; preproANP; preprocardiodilatin-atrial natriuretic factor; preproCDD-ANF; prepronatiodilatin (PND); prepronatriodilatin; proANF; proANP; Pronatriodilatin; urodilatin

          View more View less

          Gene Aliases: ANF; ANP; ATFB6; ATRST2; CDD; CDD-ANF; CDP; NPPA; PND; RATANF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01160, (Rat) P01161, (Mouse) P05125

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4878, (Rat) 24602, (Mouse) 230899

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding hormone activity neuropeptide hormone activity protein binding guanylate cyclase activator activity hormone receptor binding neuropeptide receptor binding peptide hormone receptor binding
          Process(es)
          response to hypoxia system process negative regulation of systemic arterial blood pressure cardiac conduction system development aortic valve morphogenesis cGMP biosynthetic process protein folding receptor guanylyl cyclase signaling pathway neuropeptide signaling pathway female pregnancy regulation of blood pressure positive regulation of heart rate positive regulation of cGMP-mediated signaling cardiac muscle hypertrophy in response to stress cGMP-mediated signaling negative regulation of cell growth response to insulin response to muscle stretch sodium ion export from cell negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway vasodilation regulation of vascular permeability negative regulation of JUN kinase activity negative regulation of blood pressure regulation of atrial cardiac muscle cell membrane repolarization positive regulation of cardiac muscle contraction cell growth involved in cardiac muscle cell development cellular response to hydrogen peroxide cellular response to mechanical stimulus negative regulation of canonical Wnt signaling pathway regulation of blood vessel diameter synaptic signaling via neuropeptide regulation of calcium ion transmembrane transport via high voltage-gated calcium channel positive regulation of potassium ion export across plasma membrane negative regulation of collecting lymphatic vessel constriction cellular response to angiotensin response to 3-methylcholanthrene heart development regulation of body fluid levels regulation of blood vessel size multicellular organismal water homeostasis regulation of high voltage-gated calcium channel activity positive regulation of delayed rectifier potassium channel activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline