Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • NMDAR2B Antibodies

          Invitrogen

          NMDAR2B Polyclonal Antibody

          19 Published Figures
          31 References
          View all (62) NMDAR2B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NMDAR2B Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (19)
          NMDAR2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          NMDAR2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 22

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NMDAR2B Antibody (71-8600) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of NMDA RECEPTOR 2B was performed using 70% confluent log phase RSC96 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with NMDAR2B Rabbit Polyclonal Antibody (Product # 71-8600) at 2µg/mL in 0.1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NMDAR2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NMDAR2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          NMDAR2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NMDAR2B Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR2B Polyclonal Antibody

          Product Details

          71-8600

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          View 18 publications 18 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL
          View 5 publications 5 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rabbit, Rat

          Published species

          Dog, Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Fusion protein including a 251 amino acid sequence from the N-terminal portion of the rat NMDAR 2B protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2534001

          Target Information

          NMDAR2B is a member of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) class of ionotropic glutamate receptors. NMDA receptors (NMDAR) have been shown to be involved in long-term potentiation, an activity-dependent increase in the efficiency of synaptic transmission thought to underlie certain kinds of memory and learning. NMDAR play a role in neuronal development and has been implicated in several disorders of the central nervous system including Alzheimer's Disease, epilepsy and ischemic neuronal cell death. Overexpression of the NR2B subunit of the receptor has been associated with increases in learning and memory while aged, memory impaired animals have deficiencies in NR2B expression. Tyr1472 on NR2B is phosphorylated and this may lead to the increased expression of the NMDAR at the synapse that plays a role in synaptic plasticity. NMDR2B is a heterotrimer comprised of seven enetically encoded and differentially expressed subunits that include NR1, NR2 and NR3. Diseases associated with the dysfunction of NMDAR2B include epileptic encephalopathy, autosomal dominant 6-related mental retardation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: GluN2B; Glutamate [NMDA] receptor subunit epsilon-2; glutamate receptor; Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2B; glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B; glutamate receptor, ionotropic, NMDA2B; GRIN 2B; HGNC:4586; hNR 3; MGC142178; MGC142180; N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B; NMDAR2B; NMDE2; NME2; NR2B

          View more View less

          Gene Aliases: GluN2B; Grin2b

          View more View less

          UniProt ID: (Rat) Q00960

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rabbit) 100353266, (Rat) 24410

          View more View less

          Function(s)
          ionotropic glutamate receptor activity NMDA glutamate receptor activity receptor binding interleukin-1 receptor binding extracellular-glutamate-gated ion channel activity cation channel activity calcium channel activity protein binding beta-catenin binding drug binding zinc ion binding glycine binding D2 dopamine receptor binding ionotropic glutamate receptor binding neurotransmitter binding protein heterodimerization activity cell adhesion molecule binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          action potential behavioral fear response in utero embryonic development startle response suckling behavior response to amphetamine cation transport calcium ion transport chemical synaptic transmission sensory organ development learning or memory learning memory long-term memory associative learning response to mechanical stimulus response to toxic substance response to carbohydrate response to manganese ion cellular response to magnesium starvation regulation of protein kinase A signaling positive regulation of cell death positive regulation of glutamate secretion response to organic cyclic compound response to amine hippocampus development cerebral cortex development response to magnesium ion multicellular organismal response to stress response to cytokine ion transmembrane transport ionotropic glutamate receptor signaling pathway synaptic transmission, glutamatergic response to cocaine fear response receptor clustering regulation of MAPK cascade response to ethanol regulation of synaptic plasticity regulation of long-term neuronal synaptic plasticity behavioral response to pain rhythmic process positive regulation of synaptic transmission detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain response to calcium ion response to methylmercury response to electrical stimulus response to other organism regulation of postsynaptic membrane potential excitatory postsynaptic potential long-term synaptic potentiation response to growth hormone response to fungicide calcium ion transmembrane transport cellular response to amino acid stimulus cellular response to manganese ion cellular response to dsRNA cellular response to growth factor stimulus cellular response to lipid cellular response to organic cyclic compound cation transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline