Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FPR2 Antibodies

          Invitrogen

          FPR2 Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          3 References
          View all (19) FPR2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FPR2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          FPR2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FPR2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FPR2 Antibody (720293) in WB

          Western blot analysis was performed on membrane enriched cell extracts (30 µg lysate) of THP-1 (Lane 1), K-562 (Lane 2), HeLa (Lane 3) and tissue extracts of Mouse stomach (Lane 4), Rat Brain (Lane 5) and Mouse Brain (Lane 6). The blots were probed with Formyl peptide receptor 2/FPR2 Rabbit Polyclonal antibody (Product # 720293, 1-2 µg/mL) and detected by chemiluminescence using Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, HRP conjugate (Product # A27036, 0.4 µg/mL, 1:2500 dilution). A ~ 41 kDa band corresponding to ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FPR2 Antibody in Western Blot (WB)
          FPR2 Antibody in Western Blot (WB)
          FPR2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          720293

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Peptide corresponding to Human FPR2 (aa 9-26)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 30% glycerol, 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2633244

          Product Specific Information

          These Polyclonal antibodies are of rabbit origin developed by immunizing animals with proteins or peptides. The polyclonal antibody is purified by affinity purification from the rabbit sera generated after immunizing the rabbits with a specific type of protein or peptide. The purified antibody is tested for its functionality in various relevant research applications. The antibody is developed for Research Use Only and is non-hazardous or non-infectious in nature.

          This antibody is predicted to react with Monkey, Dog, Rabbit and Pig.

          Target Information

          Formyl peptide receptor 2 (FPR2) is a low affinity receptor for N-formyl-methionyl peptides. Binding of FMLP to FPR2 causes activation of neutrophils. The response is mediated via a G-protein that activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The activation of LXA4R could result in an anti-inflammatory outcome counteracting the actions of proinflammatory signals such as LTB4.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ALX; FMLP-R-I; FMLP-related receptor I; fMLPR1; Formyl peptide receptor 2; formyl peptide receptor, related sequence 2; formyl peptide receptor, related sequence 2-like; Formyl peptide receptor-like 1; Formylpeptide receptor-related sequence 2; FPR-like 1; Fpr-rs1; Fprl-1; HM63; Lipoxin A4 receptor; lipoxin A4 receptor (formyl peptide receptor related); Lipoxin A4 receptor-like protein; Lipoxin receptor; LXA4 receptor; N-formyl peptide receptor 2; N-formylpeptide receptor-like 2; RFP; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ALX; ALXR; E330010I07Rik; FMLP-R-II; FMLPX; Fpr-rs2; FPR2; FPR2A; FPRH1; FPRH2; FPRL1; HM63; LXA4R

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P25090, (Mouse) O88536

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2358, (Mouse) 14289, (Rat) 690158

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding complement receptor activity G-protein coupled receptor activity N-formyl peptide receptor activity scavenger receptor binding protein binding signaling receptor activity cargo receptor activity RAGE receptor binding signal transducer activity receptor activity G-protein coupled receptor
          Process(es)
          microglial cell activation complement receptor mediated signaling pathway immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway receptor-mediated endocytosis chemotaxis inflammatory response cell communication cell adhesion signal transduction cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration calcium-mediated signaling signaling positive regulation of superoxide anion generation defense response to bacterium negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of innate immune response astrocyte activation negative regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis positive chemotaxis positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of monocyte chemotaxis dentinogenesis cellular response to beta-amyloid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0