Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • ZO-1 Antibodies
          This clone is available in multiple conjugated formats. Search with the clone ID "ZO1-1A12" for more options.

          Invitrogen

          ZO-1 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (ZO1-1A12)

          Advanced Verification
          View all (46) ZO-1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ZO-1 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (ZO1-1A12)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          • Advanced Verification (2)
          ZO-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ZO-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ZO-1 Antibody (740002M) in WB

          Comparison of western blot performance was done using ZO-1 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (ZO1-1A12) (Product # 740002M) and top-cited ZO-1 antibody. ZO-1 expression was detected at ~200 kDa in Fig. (a). Caco-2 whole cell extracts loaded at varied concentrations 30 µg (Lane 1), 20 µg (Lane 2), 10 µg (Lane 3) and 5 µg (Lane 4) were electrophoresed using NuPAGE™ 3 to 8%, Tris-Acetate, 1.0 mm, Mini Protein Gel (Product # EC6695BOX), 10-well. Resolved proteins were then transferred onto a nitrocellulose membrane (Product # IB33001) by i... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ZO-1 Antibody in Western Blot (WB)
          ZO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZO-1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZO-1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZO-1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZO-1 Antibody in Western Blot (WB)
          ZO-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ZO-1 Antibody
          ZO-1 Antibody
          ZO-1 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (ZO1-1A12)

          Product Details

          740002M

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:5,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:1,000-1:2,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.063 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human, Mouse, Non-human primate

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          ZO1-1A12

          Immunogen

          Human recombinant ZO-1 fusion protein encompassing amino acids 334-634
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.0 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_3074173

          Product Specific Information

          Recombinant mouse monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include better specificity and lot-to-lot consistency.

          It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Target Information

          ZO-1 forms complexes with either ZO-2 or ZO-3. In addition, these proteins can also associate with claudin, occludin and F-actin, at tight junction stands, where they provide a linkage between the actin cytoskeleton and the tight junction. ZO-1 expression is significantly reduced in many breast cancer lines. ZO-2 and ZO-3 are ubiquitously expressed within epithelial tight junctions, and unlike ZO-1, which is also expressed at cell junctions of cardiac myocytes, ZO-2 is not expressed in nonepithelial tissue. ZO-1 is a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. ZO-1 may be involved in signal transduction at cell-cell junctions. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for the ZO-1 gene. Diseases associated with ZO-1 dysfunction include Celiac Disease and Congenital Nephrotic Syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686M05161; MGC133289; OTTHUMP00000174520; Tight junction protein 1; tight junction protein 1 (zona occludens 1); Tight junction protein ZO-1; unnamed protein product; zona occludens 1; Zona occludens protein 1; zonula occludens 1 protein; Zonula occludens protein 1

          View more View less

          Gene Aliases: TJP1; ZO-1; ZO1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q07157, (Dog) O97758, (Mouse) P39447

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7082, (Dog) 403752, (Mouse) 21872

          View more View less

          Function(s)
          protein binding calmodulin binding cadherin binding cell adhesion molecule binding protein C-terminus binding protein domain specific binding tight junction
          Process(es)
          cell-cell junction assembly positive regulation of cell proliferation actin cytoskeleton organization positive regulation of cell migration actomyosin structure organization adherens junction maintenance maintenance of blood-brain barrier ameloblast differentiation negative regulation of apoptotic process cell-cell junction organization regulation of cytoskeleton organization negative regulation of stress fiber assembly protein localization to adherens junction establishment of endothelial intestinal barrier cell-cell adhesion protein localization to cell-cell junction regulation of cell junction assembly protein localization to bicellular tight junction positive regulation of sprouting angiogenesis positive regulation of maintenance of permeability of blood-brain barrier positive regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin regulation of bicellular tight junction assembly bicellular tight junction assembly cellular response to calcium ion blastocyst formation sensory perception of sound
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7c59b9b899-crt6c:80/100.66.78.36:80.
          git-commit: 8ef7cf686e3c81d28b13492708ce56d167b2f995
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.49.0-Offline