Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ERK1/2 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-ERK1/2 (Thr202, Tyr204) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (MILAN8R)

          Advanced Verification
          View all (107) ERK1/2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-ERK1/2 (Thr202, Tyr204) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (MILAN8R)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          Phospho-ERK1/2 (Thr202, Tyr204) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-ERK1/2 (Thr202, Tyr204) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-ERK1/2 (Thr202, Tyr204) Antibody (740018M) in WB

          Western blot was performed using Phospho-ERK1/2 (Thr202, Tyr204) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (MILAN8R) (Product # 740018M) on whole cell extract of overnight serum starved A-431 treated with EGF (200 ng/mL for 10 min) (lane 1), NIH/3T3 treated with PMA (200 ng/mL for 10 min) (Lane 2), and Jurkat treated with PMA (200 ng/mL for 10 min) (Lane 3). The lysates were electrophoresed using NuPAGE™ 4-12% ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-ERK1/2 (Thr202, Tyr204) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-ERK1/2 (Thr202, Tyr204) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-ERK1/2 (Thr202, Tyr204) Antibody

          Product Details

          740018M

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Expression System

          ExpiCHO

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MILAN8R

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • HRP
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.0 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_3666200

          Product Specific Information

          This MILAN8R monoclonal antibody recognizes human and mouse extracellular signal-regulated kinases 1 and 2 (also known as ERK1/2, p44/p42, or MAPK3/1) when phosphorylated on T202/Y204.

          Recombinant mouse monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include better specificity and lot-to-lot consistency.

          It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Target Information

          ERK1 and ERK2 are widely expressed and are involved in the regulation of meiosis, mitosis, and postmitotic functions in differentiated cells. Many different stimuli, including growth factors, cytokines, virus infection, ligands for heterotrimeric guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptors and transforming agents, activate the ERK1 and ERK2 pathways. When growth factors bind to the receptor tyrosine kinase, Ras interacts with Raf, the serine/threonine protein kinase and activates it as well. Once actived, Raf phosphorylates serine residue in 2 further kinases, MEK1/2, which in turn phosphorylates tyrosine/threonine in extracellular-signal regulated kinase (ERK) 1/2. Upon activation, the ERKs either phosphorylate a number of cytoplasmic targets or migrate to the nucleus, where they phosphorylate and activate a number of transcription factors such as c-Fos and Elk-1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ERK-1; ERK-2; erk1 erk2; Erk1; cancer susceptibility protein; ERK1b; ERK1c; Erk2; cancer susceptibility protein; ERT1; ERT2; Extracellular signal-regulated kinase 1; Extracellular signal-regulated kinase 2; extracellular signal-related kinase 1; Insulin-stimulated MAP2 kinase; MAP kinase 1; MAP kinase 2; MAP kinase 3; MAP kinase isoform p42; MAP kinase isoform p44; MAPK 1; MAPK 2; Microtubule-associated protein 2 kinase; mitogen activated protein kinase 1; Mitogen-activated protein kinase 1; Mitogen-activated protein kinase 2; Mitogen-activated protein kinase 3; MNK1; p42; p42 MAP Kinase; p42-MAPK; p44 MAP kinase; p44-ERK1; p44-MAPK; pp42/MAP kinase; protein tyrosine kinase ERK2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 9030612K14Rik; AA407128; AU018647; C78273; ERK; ERK-1; ERK-2; ERK1; ERK2; ERT1; ERT2; Esrk1; HS44KDAP; HUMKER1A; Mapk; MAPK1; MAPK2; MAPK3; Mnk1; Mtap2k; NS13; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK; P42MAPK; p44; p44-ERK1; p44-MAPK; P44ERK1; P44MAPK; PRKM1; PRKM2; PRKM3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P28482, (Human) P27361, (Mouse) P63085, (Mouse) Q63844

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5594, (Human) 5595, (Mouse) 26413, (Mouse) 26417

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding phosphotyrosine binding DNA binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase activity protein binding ATP binding RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinase activity kinase activity transferase activity phosphatase binding identical protein binding protein serine kinase activity DNA-binding transcription factor binding transcription factor binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups protein kinase binding mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding scaffold protein binding non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein phosphorylation apoptotic process chemotaxis cellular response to DNA damage stimulus signal transduction cell surface receptor signaling pathway epidermal growth factor receptor signaling pathway chemical synaptic transmission heart development learning or memory insulin receptor signaling pathway organ morphogenesis positive regulation of macrophage chemotaxis positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation neural crest cell development Schwann cell development peptidyl-threonine phosphorylation cytosine metabolic process regulation of ossification regulation of cellular pH thyroid gland development regulation of protein stability lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of telomere maintenance response to lipopolysaccharide regulation of stress-activated MAPK cascade mammary gland epithelial cell proliferation cellular response to amino acid starvation response to nicotine intracellular signal transduction ERBB signaling pathway ERBB2-ERBB3 signaling pathway outer ear morphogenesis myelination response to exogenous dsRNA positive regulation of cholesterol biosynthetic process negative regulation of cell differentiation insulin-like growth factor receptor signaling pathway thymus development T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway stress-activated MAPK cascade regulation of cytoskeleton organization Bergmann glial cell differentiation long-term synaptic potentiation face development lung morphogenesis trachea formation labyrinthine layer blood vessel development cardiac neural crest cell development involved in heart development interleukin-34-mediated signaling pathway chemokine-mediated signaling pathway ERK1 and ERK2 cascade response to epidermal growth factor cellular response to tumor necrosis factor caveolin-mediated endocytosis regulation of Golgi inheritance positive regulation of macrophage proliferation positive regulation of neuroinflammatory response regulation of early endosome to late endosome transport autophagosome assembly negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell transcription, DNA-templated regulation of gene expression negative regulation of autophagy positive regulation of autophagy phosphorylation sensory perception of pain BMP signaling pathway positive regulation of cyclase activity cellular response to nutrient levels negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process peptidyl-tyrosine autophosphorylation TORC1 signaling glucose homeostasis signal transduction in response to DNA damage positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter modulation of synaptic transmission protein stabilization negative regulation of T cell activation cartilage development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade interleukin-1-mediated signaling pathway cellular response to mechanical stimulus negative regulation of cholesterol efflux xenophagy negative regulation of TORC1 signaling positive regulation of xenophagy MAPK import into nucleus cell cycle response to toxic substance peptidyl-serine phosphorylation response to estrogen positive regulation of translation regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity cellular response to organic substance cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus positive regulation of protein phosphorylation protein complex assembly DNA damage induced protein phosphorylation positive regulation of histone phosphorylation positive regulation of histone acetylation negative regulation of apolipoprotein binding
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline