Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PDGFRB (CD140b) Antibodies

          Invitrogen

          CD140b (PDGFRB) Monoclonal Antibody (APB5), Super Bright™ 780, eBioscience™

          27 Published Figures
          22 References
          View all (98) PDGFRB (CD140b) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD140b (PDGFRB) Monoclonal Antibody (APB5), Super Bright™ 780, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (27)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 28

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD140b (PDGFRB) Antibody (78-1402-82) in Flow

          Staining of the NIH/3T3 cell line with 1 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, Super Bright 780 (Product # 78-4321-82) (blue histogram) or 1 µg of CD140b (PDGF Receptor b) Monoclonal Antibody, Super Bright 780 (purple histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry (IHC (F), ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Neutralization (Neu)

          Product Details

          78-1402-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 7 publications 7 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1.0 µg/test
          View 7 publications 7 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Super Bright™ 780, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          APB5

          Conjugate

          Super Bright™ 780 Super Bright™ 780 Super Bright™ 780
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          413/780 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2784900

          Product Specific Information

          Description: The APB5 monoclonal antibody reacts with the mouse CD140b molecule, the beta chain of the platelet derived growth factor receptor (PDGF receptor). PDGFRb is a receptor tyrosine kinase that forms dimers on the surface upon ligand binding and phosphorylates substrates. Dimers of PDGFR consist of either homodimers of alpha/alpha, beta/beta, or heterodimers of alpha/beta and serve as a substrate for its kinase activity. CD140b is expressed by embryonic tissues and mesenchymal-derived cells of the adult mouse tissues. The PDGFR beta chain is reported to play a significant role in formation of fibrous atherosclerotic lesions.

          Applications Reported: The APB5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The APB5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of NIH/3T3 cells. This can be used at less than or equal to 1.0 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Super Bright 780 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 780 nm. We recommend using a 780/60 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 405 nm; Emission: 780 nm; Laser: Violet Laser

          Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.

          Target Information

          PDGFRB is a receptor tyrosine kinase and has been implicated in atherogenesis and in cell transformation by the SIS oncogene. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides. The gene is flanked on chromosome 5 by the genes for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and macrophage-colony stimulating factor receptor; all three genes may be implicated in the 5-q syndrome. A translocation between chromosomes 5 and 12, that fuses PDGFRB (CD140b) to that of the translocation, ETV6, leukemia gene, results in chronic myeloproliferative disorder with eosinophilia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Beta platelet-derived growth factor receptor; Beta-type platelet-derived growth factor receptor; CD140 antigen-like family member B; CD140b; CD140b antigen; PDGF beta chain; PDGF Receptor beta; PDGF-R-beta; PDGFR-1; PDGFR-beta; Platelet-derived growth factor receptor 1; Platelet-derived growth factor receptor beta; platelet-derived growth factor receptor beta variant 1

          View more View less

          Gene Aliases: AI528809; CD140b; Pdgfr; PDGFR-1; Pdgfr1; Pdgfrb

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P05622

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 18596

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity signal transducer activity platelet-derived growth factor-activated receptor activity platelet-derived growth factor beta-receptor activity receptor binding platelet-derived growth factor receptor binding protein binding ATP binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups protein kinase binding vascular endothelial growth factor binding phosphatidylinositol 3-kinase binding platelet-derived growth factor binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          in utero embryonic development kidney development tissue homeostasis glycosaminoglycan biosynthetic process protein phosphorylation nitrogen compound metabolic process chemotaxis signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway multicellular organism development positive regulation of cell proliferation positive regulation of phospholipase C activity positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling positive regulation of smooth muscle cell migration phosphorylation cell migration peptidyl-tyrosine phosphorylation hemopoiesis adrenal gland development positive regulation of cell migration positive regulation of phosphoprotein phosphatase activity regulation of actin cytoskeleton organization positive regulation of collagen biosynthetic process cell migration involved in vasculogenesis intracellular signal transduction metanephric mesenchymal cell migration platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway positive regulation of metanephric mesenchymal cell migration by platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway aorta morphogenesis cellular response to platelet-derived growth factor stimulus positive regulation of cell proliferation by VEGF-activated platelet derived growth factor receptor signaling pathway negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity positive regulation of mitotic nuclear division phosphatidylinositol metabolic process protein autophosphorylation platelet-derived growth factor receptor signaling pathway phosphatidylinositol-mediated signaling positive regulation of smooth muscle cell proliferation skeletal system morphogenesis smooth muscle tissue development regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of chemotaxis cardiac myofibril assembly cell chemotaxis cardiac vascular smooth muscle cell differentiation cell migration involved in coronary angiogenesis retina vasculature development in camera-type eye positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade smooth muscle cell chemotaxis metanephric glomerular mesangial cell proliferation involved in metanephros development metanephric glomerular capillary formation positive regulation of calcium ion import positive regulation of reactive oxygen species metabolic process positive regulation of DNA biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline