Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD22 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          CD22/BL-CAM Monoclonal Antibody (BLCAM, 1795)

          View all (117) CD22 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD22/BL-CAM Monoclonal Antibody (BLCAM, 1795)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          CD22/BL-CAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD22/BL-CAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD22/BL-CAM Antibody (933-MSM5-P1ABX) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis of paraformaldehyde-fixed Ramos cells using CD22, BL-CAM Monoclonal Antibody (Product # 933-MSM5-P1ABX) followed by goat anti-Mouse IgG conjugated to CF488 (green). Nuclei are stained with Reddot.. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD22/BL-CAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD22/BL-CAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD22/BL-CAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD22/BL-CAM Antibody in Western Blot (WB)
          CD22/BL-CAM Antibody in Western Blot (WB)
          CD22/BL-CAM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD22/BL-CAM Antibody in Peptide array (ARRAY)
          CD22/BL-CAM Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          CD22/BL-CAM Monoclonal Antibody (BLCAM, 1795)

          Product Details

          933-MSM5-P1ABX

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-2 µg/10^6 cells
          -

          Peptide Array (Array)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BLCAM, 1795

          Immunogen

          Recombinant fragment (around aa52-178) of human BL-CAM, CD22 protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Antibody is tested in direct ELISA (Use Ab at 2-4 µg/mL for coating.

          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.

          Target Information

          CD22, also known as BL-CAM, is a type I transmembrane glycoprotein composed of two polypeptide chains, CD22alpha and CD22beta, with molecular weights of 130 and 140 kDa, respectively. These chains are produced by alternative splicing of the CD22 gene. CD22 is prominently expressed on mature B cells and B cell lymphomas, including hairy cell leukemia, diffuse large B-cell lymphoma, and nodular lymphocyte predominance Hodgkin's lymphoma, but is negative in classical Hodgkin's lymphoma. The extracellular portion of CD22 contains seven Ig-like domains that preferentially bind alpha2,6-linked sialic acid moieties found on epithelial, endothelial, B, and T cells. This binding can be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface. CD22 expression is limited to late stages of B-cell differentiation, making it useful for phenotyping mature leukemias. Intracellularly, CD22 features six tyrosine residues within immunotyrosine-based inhibitory motifs (ITIM) and activation-like motifs. These residues are phosphorylated upon B-cell receptor engagement, allowing CD22 to regulate B-cell receptor signaling. CD22 participates in positive regulation through interactions with Src family tyrosine kinases and acts as an inhibitory receptor by recruiting cytoplasmic phosphatases via SH2 domains, which block signal transduction through dephosphorylation of signaling molecules. CD22's role in both positive and negative regulation of B-cell signaling, along with its specific expression pattern, makes it a valuable marker for antibody customers interested in B-cell-related research and diagnostics.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-cell receptor CD22; B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM); BL-CAM; CD22; CD22 antigen; FLJ22814; Lectin 2; Leu-14; MGC130020; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2); Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD22; SIGLEC-2; SIGLEC2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P20273

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 933

          View more View less

          Function(s)
          IgM binding receptor binding protein binding protein phosphatase binding carbohydrate binding sialic acid binding CD4 receptor binding
          Process(es)
          negative regulation of immunoglobulin production negative regulation of immune system process cell adhesion negative regulation of signal transduction regulation of endocytosis regulation of B cell proliferation B cell activation regulation of immune response negative regulation of calcium-mediated signaling negative regulation of B cell receptor signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline