Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GFP Antibodies

          Invitrogen

          GFP Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          555 References
          View all (119) GFP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GFP Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GFP Antibody (A10262) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of GFP Tag was performed using H3-GFP construct transfected in HEK-293E cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with GFP Polyclonal Antibody (Product # A10262) at 1:100 dilution and Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody (Product # 711055) at 0.5 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Goat anti-Chicken IgY (H+L) Se... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Western Blot (WB)
          GFP Antibody

          Product Details

          A10262

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 21 publications 21 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 370 publications 370 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 24 publications 24 publications

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 114 publications 114 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          In Situ Hybridization (ISH)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 6 publications 6 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Tag

          Published species

          Tag

          Host/Isotype

          Chicken / IgY

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          The GFP was isolated directly from the jellyfish Aequorea victoria.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2534023

          Target Information

          The jellyfish Aequorea victoria contains green fluorescent protein (GFP Tag) that emits light in the bioluminescence reaction of the animal. GFP has been used widely as a reporter protein for gene expression in eukaryotic and prokaryotic organisms, and as a protein tag in cell culture and in multicellular organisms. As a fusion tag, GFP can be used to localize proteins, to study their movement or to research the dynamics of the subcellular compartments where these proteins are targeted. GFP technology has revealed considerable new insights in the physiological activities of living cells. GFP is a 27 kDa monomeric protein, which autocatalytically forms a fluorescent pigment. The wild type protein absorbs blue light (maximally at 395nm) and emits green light (peak emission 508nm) in the absence of additional proteins, substrates, or co-factors. GFP fluorescence is stable, species independent and is suitable for a variety of applications. GFP has been used extensively as a fluorescent tag to monitor gene expressin and protein localization. Moreover, other applications for GFP include its use in assessing protein protein interactions in the yeast two hybrid system, and in measuring distances between proteins in fluorescence energy transfer (FRET) experiments.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: GFP; GFP tag; GFP2; green fluorescence; green fluorescent; Turbo eGFP

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline