Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GFP Antibodies

          Invitrogen

          GFP Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          95 Published Figures
          3.431 References
          View all (134) GFP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GFP Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (95)
          • Advanced Verification (1)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 99

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GFP Antibody (A-11122) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of GFP Tag was performed using H3-GFP construct transfected in HEK-293E cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with GFP Polyclonal Antibody (Product # A-11122) at 1:200 dilution and Histone H3 Monoclonal Antibody (865R2) Product # AHO1432) at 1:200 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (H... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Western Blot (WB)
          GFP Antibody in Western Blot (WB)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GFP Antibody

          Product Details

          A-11122

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:3,000
          View 725 publications 725 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:200-1:2,000
          View 1,474 publications 1,474 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 62 publications 62 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 82 publications 82 publications

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 17 publications 17 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200-1:2,000
          View 602 publications 602 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 33 publications 33 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 176 publications 176 publications

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 109 publications 109 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 9 publications 9 publications

          Immunomicroscopy (IM)

          -
          View 22 publications 22 publications

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Gel Shift (EMSA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          RNA Immunoprecipitation (RIP)

          -
          View 3 publications 3 publications

          In Situ Hybridization (ISH)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Affinity Purification (AP)

          -
          View 5 publications 5 publications

          GST Pull Down (GST-PD)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Mass Spectrometry (MS)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 101 publications 101 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Tag

          Published species

          Tag

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          The GFP was isolated directly from the jellyfish Aequorea victoria.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          IgG fraction

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_221569

          Product Specific Information

          Protect from light. When stored undiluted at 2-8°C, product is stable for at least 3 months.

          Target Information

          The jellyfish Aequorea victoria contains green fluorescent protein (GFP Tag) that emits light in the bioluminescence reaction of the animal. GFP has been used widely as a reporter protein for gene expression in eukaryotic and prokaryotic organisms, and as a protein tag in cell culture and in multicellular organisms. As a fusion tag, GFP can be used to localize proteins, to study their movement or to research the dynamics of the subcellular compartments where these proteins are targeted. GFP technology has revealed considerable new insights in the physiological activities of living cells. GFP is a 27 kDa monomeric protein, which autocatalytically forms a fluorescent pigment. The wild type protein absorbs blue light (maximally at 395nm) and emits green light (peak emission 508nm) in the absence of additional proteins, substrates, or co-factors. GFP fluorescence is stable, species independent and is suitable for a variety of applications. GFP has been used extensively as a fluorescent tag to monitor gene expressin and protein localization. Moreover, other applications for GFP include its use in assessing protein protein interactions in the yeast two hybrid system, and in measuring distances between proteins in fluorescence energy transfer (FRET) experiments.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: GFP; GFP tag; GFP2; green fluorescence; green fluorescent; green fluorescent protein; Turbo eGFP

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline