Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Secondary Antibodies ›
          • Goat anti-Rabbit IgG Secondary Antibodies

          Invitrogen

          Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 680

          Advanced Verification
          11 Published Figures
          View all (245) Goat anti-Rabbit IgG antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 680

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (11)
          • Advanced Verification (1)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody (A-21109) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 680 (Product # A-21109) was performed using MCF 10A (positive model) and A-431 (negative model) in cells stained with Vimentin Polyclonal antibody (Product # PA5-27231). The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, blocked with... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody

          Product Details

          A-21109

          Applications
          Tested Dilution

          Western Blot (WB)

          1:5,000-1:20,000

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:500-1:2,000
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rabbit

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Secondary Antibody

          Immunogen

          Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 680 Alexa Fluor™ 680 Alexa Fluor™ 680
          • Alexa Fluor 350 
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 546 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 568 
          • Alexa Fluor 594 
          • Alexa Fluor 633 
          • Alexa Fluor 635 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 790 
          • Alexa Fluor Plus 405 
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Alexa Fluor Plus 680 
          • Alexa Fluor Plus 800 
          • AP
          • Biotin 
          • FITC
          • HRP
          • Oregon Green 488
          • TRITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          681/704 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          1 mg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS, pH 7.5

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2535758

          Target

          IgG

          Cross Adsorption

          Against bovine IgG, goat IgG, mouse IgG, rat IgG and human IgG

          Antibody Form

          Whole Antibody

          Product Specific Information

          To minimize cross-reactivity, these goat anti-rabbit IgG (H+L) whole secondary antibodies have been affinity purified and cross-adsorbed against bovine IgG, goat IgG, mouse IgG, rat IgG, and human IgG. Cross-adsorption or pre-adsorption is a purification step to increase specificity of the antibody resulting in higher sensitivity and less background staining. The secondary antibody solution is passed through a column matrix containing immobilized serum proteins from potentially cross-reactive species. Only the nonspecific-binding secondary antibodies are captured in the column, and the highly specific secondaries flow through. The benefits of this extra step are apparent in multiplexing/multicolor-staining experiments (e.g., flow cytometry) where there is potential cross-reactivity with other primary antibodies or in tissue/cell fluorescent staining experiments where there are may be the presence of endogenous immunoglobulins.

          Alexa Fluor dyes are among the most trusted fluorescent dyes available today. Invitrogen™ Alexa Fluor 680 dye is a bright, near-infrared-fluorescent dye with excitation ideally suited to the 680 nm laser line. For stable signal generation in imaging and flow cytometry, Alexa Fluor 680 dye is pH-insensitive over a wide molar range. Probes with high fluorescence quantum yield and high photostability allow detection of low-abundance biological structures with great sensitivity. Alexa Fluor 680 dye molecules can be attached to proteins at high molar ratios without significant self-quenching, enabling brighter conjugates and more sensitive detection. The degree of labeling for each conjugate is typically 2-8 fluorophore molecules per IgG molecule; the exact degree of labeling is indicated on the certificate of analysis for each product lot.

          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining. Because staining protocols vary with application, the appropriate dilution of antibody should be determined empirically. For the fluorophore-labeled antibodies a final concentration of 1-10 µg/mL should be satisfactory for most immunohistochemistry and flow cytometry applications, and 0.04-0.2 µg/mL for western blotting.

          Product will be shipped at Room Temperature.

          Target Information

          Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          View product citations for antibody A-21109 on CiteAb

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline