Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Secondary Antibodies ›
          • Goat anti-Rat IgG Secondary Antibodies

          Invitrogen

          Goat anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 647

          21 Published Figures
          View all (97) Goat anti-Rat IgG antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Goat anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 647

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (21)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 25

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody (A-21247) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Goat anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor® 647 conjugate was performed using A549 cells stained with alpha Tubulin (YL1/2) Rat Monoclonal Antibody (Product # MA1-80017). The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, blocked with 1% BSA for 1 hour and labeled with 2 µg/mL primary ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC, IHC (PFA))
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC, IHC (PFA))
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          A-21247

          Applications
          Tested Dilution

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent

          Immunohistochemistry (IHC)

          1-10 µg/mL

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL

          Immunoprecipitation (IP)

          1:1,000
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rat

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Secondary Antibody

          Immunogen

          Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 647 Alexa Fluor™ 647 Alexa Fluor™ 647
          • Alexa Fluor 350 
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 546 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 568 
          • Alexa Fluor 594 
          • Alexa Fluor 633 
          • Alexa Fluor 680 
          • AP
          • APC 
          • Cyanine3
          • Cyanine5 
          • DSB-X Biotin
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 594
          • DyLight 650
          • DyLight 680
          • DyLight 755
          • DyLight 800
          • FITC
          • HRP
          • PE 
          • Texas Red-X
          • TRITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          650/671 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          1 mg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS, pH 7.5

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_141778

          Target

          IgG

          Cross Adsorption

          Against mouse IgG, mouse serum and human serum prior to conjugation

          Antibody Form

          Whole Antibody

          Product Specific Information

          To minimize cross-reactivity, these goat anti-rat IgG (H+L) whole secondary antibodies have been affinity purified and cross-adsorbed against mouse IgG, mouse serum, and human serum. Cross-adsorption or pre-adsorption is a purification step to increase specificity of the antibody resulting in higher sensitivity and less background staining. The secondary antibody solution is passed through a column matrix containing immobilized serum proteins from potentially cross-reactive species. Only the nonspecific-binding secondary antibodies are captured in the column, and the highly specific secondaries flow through. The benefits of this extra step are apparent in multiplexing/multicolor-staining experiments (e.g., flow cytometry) where there is potential cross-reactivity with other primary antibodies or in tissue/cell fluorescent staining experiments where there are may be the presence of endogenous immunoglobulins.

          Alexa Fluor dyes are among the most trusted fluorescent dyes available today. Invitrogen™ Alexa Fluor 647 dye is a near-infrared-fluorescent dye with excitation ideally suited to the 647 nm laser line. For stable signal generation in imaging and flow cytometry, Alexa Fluor 647 dye is pH-insensitive over a wide molar range. Probes with high fluorescence quantum yield and high photostability allow detection of low-abundance biological structures with great sensitivity. Alexa Fluor 647 dye molecules can be attached to proteins at high molar ratios without significant self-quenching, enabling brighter conjugates and more sensitive detection. The degree of labeling for each conjugate is typically 2-8 fluorophore molecules per IgG molecule; the exact degree of labeling is indicated on the certificate of analysis for each product lot.

          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining. Because staining protocols vary with application, the appropriate dilution of antibody should be determined empirically. For the fluorophore-labeled antibodies a final concentration of 1-10 µg/mL should be satisfactory for most immunohistochemistry and flow cytometry applications.

          Product will be shipped at Room Temperature.

          Target Information

          Anti-Rat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          View product citations for antibody A-21247 on CiteAb

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline