Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CAS Antibodies

          Bethyl Laboratories

          CSE1 Polyclonal Antibody

          View all (33) CAS antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CSE1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          CSE1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CSE1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CSE1 Antibody (A300-472A) in IHC (P)

          Detection of human CSE1 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human testicular seminoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-CSE1 (Product # A300-472A) (Lot 2) used at a dilution of 1:5,000 (0.2 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CSE1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CSE1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CSE1 Antibody in Western Blot (WB)
          CSE1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CSE1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          A300-472A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residues 1 and 50 of human Chromosome Segregation-1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          tris citrate/phosphate, pH 7-8

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.

          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Bovine

          Target Information

          Proteins that carry a nuclear localization signal (NLS) are transported into the nucleus by the importin-alpha/beta heterodimer. Importin-alpha binds the NLS, while importin-beta mediates translocation through the nuclear pore complex. After translocation, RanGTP binds importin-beta and displaces importin-alpha. Importin-alpha must then be returned to the cytoplasm, leaving the NLS protein behind. The protein encoded by this gene binds strongly to NLS-free importin-alpha, and this binding is released in the cytoplasm by the combined action of RANBP1 and RANGAP1. In addition, the encoded protein may play a role both in apoptosis and in cell proliferation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BCR/ABL fusion protein; BCR/ABL1 fusion; CAS; Cellular apoptosis susceptibility protein; Chromosome segregation 1-like protein; CSE1 chromosome segregation 1-like; epididymis secretory sperm binding protein; Exp2; Exportin-2; Importin-alpha re-exporter; MGC117283; MGC130036; MGC130037; putative Ran-binding domain; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2610100P18Rik; AA407533; Capts; CAS; CSE1; CSE1L; XPO2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P55060, (Mouse) Q9ERK4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1434, (Mouse) 110750

          View more View less

          Function(s)
          nuclear export signal receptor activity protein binding small GTPase binding Ran GTPase binding transporter
          Process(es)
          protein import into nucleus protein export from nucleus intracellular protein transport protein transport transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline