Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KDM5A Antibodies

          Bethyl Laboratories

          JARID1A/RBP2 Polyclonal Antibody

          View all (15) KDM5A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite JARID1A/RBP2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          JARID1A/RBP2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          JARID1A/RBP2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          JARID1A/RBP2 Antibody (A300-897A) in WB

          Detection of human JARID1A/RBP2 by western blot. Samples: Whole cell lysate (50 µg) from HeLa and HEK293T cells prepared using NETN lysis buffer. Antibody: Affinity purified rabbit anti-JARID1A/RBP2 antibody (Product # A300-897A) (lot A300-897A-3) used for WB at 0.1 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 30 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          JARID1A/RBP2 Antibody in Western Blot (WB)
          JARID1A/RBP2 Antibody in Western Blot (WB)
          JARID1A/RBP2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          JARID1A/RBP2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          A300-897A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 1640 and 1690 of human Jumonji/ARID Domain-Containing Protein 1A/Retinoblastoma Binding Protein 2 Homolog 1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.20 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Target Information

          UPF3B is part of a post-splicing multiprotein complex involved in both mRNA nuclear export and mRNA surveillance. The protein is one of two functional homologs to yeast Upf3p. This protein binds to the mRNA and remains bound after nuclear export, acting as a nucleocytoplasmic shuttling protein. It forms with Y14 a complex that binds specifically 20 nt upstream of exon-exon junctionsThis gene encodes a protein that is part of a post-splicing multiprotein complex involved in both mRNA nuclear export and mRNA surveillance. The encoded protein is one of two functional homologs to yeast Upf3p. mRNA surveillance detects exported mRNAs with truncated open reading frames and initiates nonsense-mediated mRNA decay (NMD). When translation ends upstream from the last exon-exon junction, this triggers NMD to degrade mRNAs containing premature stop codons. This protein binds to the mRNA and remains bound after nuclear export, acting as a nucleocytoplasmic shuttling protein. It forms with Y14 a complex that binds specifically 20 nt upstream of exon-exon junctions. This gene is located on the long arm of chromosome X. Two splice variants encoding different isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: [histone H3]-trimethyl-L-lysine(4) demethylase 5A; Histone demethylase JARID1A; jumonji, AT rich interactive domain 1A (Rbp2 like); Jumonji, AT rich interactive domain 1A (RBP2-like); Jumonji/ARID domain-containing protein 1A; lysine (K)-specific demethylase 5A; Lysine-specific demethylase 5A; RBBP-2; retinoblastoma binding protein 2; Retinoblastoma-binding protein 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA409370; C76986; JARID1A; KDM5A; NEDEHC; RBBP-2; RBBP2; RBP2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P29375, (Mouse) Q3UXZ9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5927, (Mouse) 214899

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding DNA binding chromatin binding transcription coactivator activity enzyme inhibitor activity protein binding zinc ion binding oxidoreductase activity chromatin DNA binding histone demethylase activity histone demethylase activity (H3-K4 specific) histone demethylase activity (H3-trimethyl-K4 specific) histone binding metal ion binding dioxygenase activity sulfonate dioxygenase activity oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, 2-oxoglutarate as one donor, and incorporation of one atom each of oxygen into both donors 2,4-dichlorophenoxyacetate alpha-ketoglutarate dioxygenase activity procollagen-proline dioxygenase activity hypophosphite dioxygenase activity DNA-N1-methyladenine dioxygenase activity C-19 gibberellin 2-beta-dioxygenase activity C-20 gibberellin 2-beta-dioxygenase activity histone modifying enzyme
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter chromatin organization chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated circadian regulation of gene expression positive regulation of transcription, DNA-templated rhythmic process regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity facultative heterochromatin formation transcription, DNA-templated multicellular organism development chromatin modification oxidation-reduction process negative regulation of histone deacetylase activity regulation of nucleic acid-templated transcription
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline