Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ZMYM2 Antibodies

          Bethyl Laboratories

          ZNF198 Polyclonal Antibody

          View all (10) ZMYM2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ZNF198 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          ZNF198 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ZNF198 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ZNF198 Antibody (A301-711A) in IHC (P)

          Detection of human ZNF198 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human ovarian carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-ZNF198 (Product # A301-711A) (Lot 1) used at a dilution of 1:1,000 (0.2 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ZNF198 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZNF198 Antibody in Western Blot (WB)
          ZNF198 Polyclonal Antibody

          Product Details

          A301-711A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500-1:2,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 1327 and 1377 of Human zinc finger protein 198.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.20 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.

          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Mouse and Orangutan

          Target Information

          ZNF198 is a ubiquitously expressed nuclear protein whose physiological role is largely unknown. It consists of 5 N-terminal zinc finger motifs responsible for protein-protein interactions, a central proline-rich domain and C-terminal nuclear localization signal (NLS) and an acidic domain. Reciprocal chromosomal translocation involving ZNF198 and FGFR1 results in the formation of ZNF198/FGFR1 fusion kinase protein. This fusion protein is a ligand-dependent, constitutively active cytoplasmic tyrosine kinase and regulates several STAT transcription factors including STAT 1, 3 and 5. This fusion protein is an oncogenic protein and is associated with an atypical myeloproliferative disease, peripheral blood eosinophilia and T-cell leukemia/lymphoma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Fused in myeloproliferative disorders protein; involved in stem cell leukemia/lymphoma syndrome; rearranged in an atypical myeloproliferative disorder; Rearranged in atypical myeloproliferative disorder protein; RP11-264J4.7; unnamed protein product; Zinc finger MYM-type protein 2; Zinc finger protein 198; zinc finger, MYM-type 2

          View more View less

          Gene Aliases: FIM; MYM; NECRC; RAMP; SCLL; ZMYM2; ZNF198

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UBW7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7750

          View more View less

          Function(s)
          protein binding zinc ion binding ubiquitin conjugating enzyme binding metal ion binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline