Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • beta Catenin Antibodies

          Bethyl Laboratories

          Beta-catenin Polyclonal Antibody

          View all (222) beta Catenin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Beta-catenin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          Beta-catenin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Beta-catenin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Beta-catenin Antibody (A302-012A) in IHC (P)

          Detection of human beta Catenin by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human prostate carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-beta Catenin (Product # A302-012A) used at a dilution of 1:200 (1 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Beta-catenin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Beta-catenin Antibody in Western Blot (WB)
          Beta-catenin Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Beta-catenin Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-seq)
          Beta-catenin Polyclonal Antibody

          Product Details

          A302-012A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:100-1:500
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:500
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-5 µg/mg lysate
          -

          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)

          4 µg/30 µg chromatin
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 760 and 781 of human beta-catenin.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.20 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.

          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat, X. laevis, Bovine and Dog

          Target Information

          Beta-catenin, an adherens junction (AJ) protein, was originally identified as a component of cell-cell adhesion structures. AJs are necessary for the creation and maintenance of epithelial cell layers by regulating cell growth and adhesion between cells. Beta-catenin interacts with the cytoplasmic domain of E-cadherin and links E-cadherin to alpha-catenin, which in turn mediates anchorage of the E-cadherin complex to the cortical actin cytoskeleton. Studies show that Beta-catenin also binds to another cytoskeletal complex containing the adenomatous polyposis coli protein and microtubules, and interacts with several signaling pathways that include tyrosine kinases, phosphatases and Wnt/Wingless. The interplay between beta-catenin, cytoskeletal complexes and signaling pathways may regulate morphogenesis. Beta-catenin is expressed in several hair follicle cell types, basal and peripheral matrix cells, and cells of the outer and inner root sheats. A pathological role of beta-catenin has been identified in pilomatrixoma (PTR), medulloblastoma (MDB), colorectal cancer (CRC), ovarian cancer, and tumor development. In the nucleus, beta-catenin serves to co activate a family of Lef/Tcf transcription factors that stimulate transcription of target genes including those encoding cyclin D and c-myc that promote cell proliferation. The influence on cell proliferation is the molecular basis for the role of beta-catenin in tumorgenesis, specifically, solid tumors of the breast, colon, liver, lung, gastric, prostate, and skin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Bcatenin; beta 1 88kDa; Beta-catenin; Betacatenin; C20orf33; Cadherin associated protein; catenin; catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa; Catenin b 1; Catenin b1; Catenin beta-1; Catenin beta1; Catenin β 1; Catenin β1; CTNB1; dJ633O20.1; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923; NAP; NYD-SP19; OTTHUMP00000209289; P14L; PP8304; RP5-1118M15.1; unnamed protein product; β catenin; βcatenin

          View more View less

          Gene Aliases: armadillo; Bfc; Catnb; CTNNB; CTNNB1; EVR7; Mesc; MRD19; NEDSDV; OK/SW-cl.35; PRO2286

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35222, (Mouse) Q02248

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1499, (Mouse) 12387

          View more View less

          Function(s)
          transcription cofactor binding transcription corepressor binding chromatin binding transcription coactivator activity receptor binding protein binding ligand-dependent nuclear receptor binding enzyme binding kinase binding protein kinase binding phosphatase binding protein phosphatase binding estrogen receptor binding ubiquitin protein ligase binding ion channel binding alpha-catenin binding cadherin binding SMAD binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding I-SMAD binding disordered domain specific binding DNA-binding transcription factor binding histone methyltransferase binding RNA polymerase II activating transcription factor binding DNA binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding signal transducer activity protein C-terminus binding transcription factor binding protein complex binding ionotropic glutamate receptor binding nuclear hormone receptor binding transcription regulatory region DNA binding nitric-oxide synthase binding R-SMAD binding repressing transcription factor binding euchromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter embryonic axis specification cell morphogenesis involved in differentiation skeletal system development patterning of blood vessels vasculogenesis branching involved in ureteric bud morphogenesis in utero embryonic development gastrulation with mouth forming second endoderm formation cell fate specification cell fate determination endodermal cell fate commitment neuron migration kidney development neural plate development vasculature development positive regulation of neuroblast proliferation positive regulation of mesenchymal cell proliferation lens morphogenesis in camera-type eye ventricular compact myocardium morphogenesis regulation of secondary heart field cardioblast proliferation mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis metanephros morphogenesis transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell adhesion cell-matrix adhesion chemical synaptic transmission ectoderm development nervous system development glial cell fate determination heart development cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation anterior/posterior axis specification dorsal/ventral axis specification dorsal/ventral pattern formation proximal/distal pattern formation cellular process regulation of gene expression positive regulation of gene expression positive regulation of epithelial to mesenchymal transition positive regulation of heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process Schwann cell proliferation Wnt signaling pathway morphogenesis of embryonic epithelium single organismal cell-cell adhesion stem cell population maintenance layer formation in cerebral cortex central nervous system vasculogenesis hair cycle process hemopoiesis cell differentiation T cell differentiation osteoclast differentiation lung development male genitalia development regulation of epithelial cell differentiation positive regulation of epithelial cell differentiation forebrain development regulation of centriole-centriole cohesion pancreas development hair follicle morphogenesis regulation of myelination positive regulation of telomere maintenance via telomerase negative regulation of chondrocyte differentiation response to estradiol T cell differentiation in thymus negative regulation of protein sumoylation response to cytokine adherens junction organization adherens junction assembly protein localization to cell surface cellular protein localization embryonic heart tube development genitalia morphogenesis embryonic forelimb morphogenesis embryonic hindlimb morphogenesis embryonic skeletal limb joint morphogenesis regulation of cell proliferation regulation of T cell proliferation odontogenesis of dentin-containing tooth regulation of cell fate specification embryonic digit morphogenesis regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade skin development response to estrogen canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of epithelial to mesenchymal transition canonical Wnt signaling pathway involved in negative regulation of apoptotic process bone resorption regulation of cell differentiation negative regulation of cell differentiation positive regulation of endothelial cell differentiation regulation of osteoblast differentiation positive regulation of osteoblast differentiation regulation of osteoclast differentiation negative regulation of osteoclast differentiation positive regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of mitotic cell cycle, embryonic chromatin-mediated maintenance of transcription cell maturation synaptic vesicle transport animal organ development thymus development oocyte development embryonic foregut morphogenesis regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of oligodendrocyte differentiation synapse organization smooth muscle cell differentiation protein heterooligomerization positive regulation of telomerase activity cardiac muscle cell proliferation oviduct development canonical Wnt signaling pathway limb development trachea morphogenesis trachea formation epithelial tube branching involved in lung morphogenesis lung cell differentiation lung-associated mesenchyme development mesenchyme development lung induction epithelial cell differentiation involved in prostate gland development positive regulation of epithelial cell proliferation involved in prostate gland development hair follicle placode formation mesenchymal cell proliferation involved in lung development cardiac vascular smooth muscle cell differentiation coronary artery morphogenesis epicardium-derived cardiac vascular smooth muscle cell differentiation positive regulation of branching involved in lung morphogenesis endothelial tube morphogenesis fungiform papilla formation canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of cardiac outflow tract cell proliferation sympathetic ganglion development regulation of centromeric sister chromatid cohesion cellular response to mechanical stimulus cellular response to growth factor stimulus cellular response to organic cyclic compound cellular response to indole-3-methanol renal system development renal vesicle formation renal inner medulla development renal outer medulla development nephron tubule formation mesenchyme morphogenesis regulation of nephron tubule epithelial cell differentiation regulation of calcium ion import negative regulation of neuron death cellular response to insulin-like growth factor stimulus regulation of protein localization to cell surface positive regulation of determination of dorsal identity negative regulation of apoptotic signaling pathway MAPK cascade protein polyubiquitination cell morphogenesis osteoblast differentiation epithelial to mesenchymal transition tissue homeostasis chondrocyte differentiation outflow tract morphogenesis negative regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis transcription from RNA polymerase II promoter epidermal growth factor receptor signaling pathway neuroblast proliferation protein localization fibroblast growth factor receptor signaling pathway response to xenobiotic stimulus mesenchymal cell proliferation gene expression negative regulation of gene expression regulation of epithelial to mesenchymal transition negative regulation of angiogenesis hypothalamus development neuron differentiation epithelial cell differentiation midbrain development hindbrain development regulation of protein ubiquitination positive regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter positive regulation of homotypic cell-cell adhesion hair cell differentiation detection of muscle stretch astrocyte-dopaminergic neuron signaling negative regulation of apoptotic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process cell-cell adhesion mediated by cadherin canonical Wnt signaling pathway involved in mesenchymal stem cell differentiation positive regulation of cell differentiation regulation of angiogenesis positive regulation of angiogenesis regulation of fibroblast proliferation embryonic organ development positive regulation of skeletal muscle tissue development neuron fate determination oligodendrocyte differentiation regulation of neurogenesis negative regulation of neurogenesis detection of mechanical stimulus myoblast proliferation regulation of timing of anagen regulation of synapse assembly mesenchymal to epithelial transition lung epithelial cell differentiation epithelial cell proliferation involved in prostate gland development establishment of blood-brain barrier cranial ganglion development stem cell proliferation mesenchymal stem cell differentiation negative regulation of canonical Wnt signaling pathway acinar cell differentiation synaptic vesicle clustering apoptotic signaling pathway cell-cell adhesion positive regulation of odontoblast differentiation negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway cranial skeletal system development midbrain dopaminergic neuron differentiation positive regulation of blood vessel branching neuron projection extension embryonic brain development dorsal root ganglion development establishment of blood-retinal barrier positive regulation of neural precursor cell proliferation positive regulation of myoblast proliferation positive regulation of stem cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline