Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • EXOSC10 Antibodies

          Bethyl Laboratories

          EXOSC10 Polyclonal Antibody

          View all (14) EXOSC10 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EXOSC10 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          EXOSC10 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          EXOSC10 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EXOSC10 Antibody (A303-989A) in WB

          Detection of human EXOSC10 by western blot. Samples: Whole cell lysate (50 µg) from HeLa, HEK293T, and Jurkat cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-EXOSC10 antibody (Product # A303-989A) (lot A303-989A-1) used for WB at 0.4 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 3 minutes. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EXOSC10 Antibody in Western Blot (WB)
          EXOSC10 Polyclonal Antibody

          Product Details

          A303-989A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 835 to 885 of human Exosome Component 10.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          tris citrate/phosphate, pH 7-8

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Target Information

          About 50% of patients with polymyositis/scleroderma (PM-Scl) overlap syndrome are reported to have autoantibodies to a nuclear/nucleolar particle termed PM-Scl. Exosome component 10 (EXOSC10), also named autoantigen PM/Scl-2, is the 100 kDa antigen component of PM-Scl and is recognized by most sera of PM-Scl patients. EXOSC10 is strongly enriched in the nucleolus and a small amount has been found in cytoplasm supporting the existence of a nucleolar RNA exosome complex form. As a putative catalytic component ofthe RNA exosome complex which has 3'->5' exoribonuclease activity, EXOSC10 participates in a multitude of cellular RNA processing and degradation events.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: autoantigen PM-SCL; Autoantigen PM/Scl 2; Exosome complex component 10; P100 polymyositis-scleroderma overlap syndrome-associated autoantigen; PM/Scl-100; Polymyositis/scleroderma autoantigen 100 kDa; Polymyositis/scleroderma autoantigen 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: EXOSC10; p2; p3; p4; PM-Scl; PM/Scl-100; PMSCL; PMSCL2; RRP6; Rrp6p

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q01780

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5394

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding 3'-5'-exoribonuclease activity nucleic acid binding RNA binding single-stranded RNA binding nuclease activity exonuclease activity exoribonuclease activity protein binding 3'-5' exonuclease activity hydrolase activity metal ion binding telomerase RNA binding
          Process(es)
          nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay maturation of 5.8S rRNA exonucleolytic trimming to generate mature 3'-end of 5.8S rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA) nuclear-transcribed mRNA catabolic process nucleobase-containing compound metabolic process DNA repair rRNA processing RNA processing RNA catabolic process cellular response to DNA damage stimulus regulation of gene expression regulation of nucleobase-containing compound metabolic process negative regulation of telomere maintenance via telomerase ribosomal small subunit biogenesis nuclear mRNA surveillance CUT catabolic process nuclear polyadenylation-dependent rRNA catabolic process nuclear polyadenylation-dependent snoRNA catabolic process nuclear polyadenylation-dependent snRNA catabolic process nuclear polyadenylation-dependent tRNA catabolic process nuclear polyadenylation-dependent CUT catabolic process nuclear polyadenylation-dependent antisense transcript catabolic process histone mRNA catabolic process polyadenylation-dependent snoRNA 3'-end processing regulation of telomerase RNA localization to Cajal body positive regulation of mRNA cis splicing, via spliceosome
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline