Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • RNA pol II CTD Antibodies

          Bethyl Laboratories

          Phospho-RNA Polymerase II (Ser5) Polyclonal Antibody

          View all (32) RNA pol II CTD antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-RNA Polymerase II (Ser5) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          Phospho-RNA Polymerase II (Ser5) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-RNA Polymerase II (Ser5) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-RNA Polymerase II (Ser5) Antibody (A304-408A) in IHC (P)

          Detection of human Phospho RNA Polymerase II (S5) by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human ovarian carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-Phospho RNA Polymerase II (S5) (Product # A304-408A) (Lot 3) used at a dilution of 1:1000 (0.2 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-RNA Polymerase II (Ser5) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-RNA Polymerase II (Ser5) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-RNA Polymerase II (Ser5) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-RNA Polymerase II (Ser5) Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Phospho-RNA Polymerase II (Ser5) Polyclonal Antibody

          Product Details

          A304-408A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:200-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500-1:2,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Phosphorylated synthetic peptide, which represented a portion of Human RNA Polymerase II around serine 5 of the C-terminal repeat YSPTSPS. of Human RNA Polymerase II.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.20 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          TBS, pH 7-8, with 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.

          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with D. melanogaster

          Target Information

          RNA polymerase II is the enzyme responsible for the synthesis of mRNA and many non-coding RNAs. POLR2A encodes RNA polymerase II subunit B1 (RPB1), the largest subunit of RNA polymerase II. The C-terminal domain (CTD) of RPB1 contains tandem heptapeptide repeats with the consensus sequence YSPTSPS. Phosphorylation and other modifications within this sequence influence the recruitment of factors that regulate the transcription cycle. Recruitment of RNA processing factors to the elongation complex is coordinated by the phosphorylation of Serine-2 and Serine-5 residues within the CTD.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 3'-5' exoribonuclease; DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit; DNA-directed RNA polymerase II subunit A; DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1; DNA-directed RNA polymerase III largest subunit; EC 2.7.7.6; MGC75453; Pol II S2p; polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa; polymerase (RNA) II subunit A; POLYMERASE II; RNA; RNA POL2; RNA polymerase II; RNA polymerase II 1; RNA polymerase II C-terminal domain; RNA polymerase II carboxy-terminal domain; RNA polymerase II subunit B1; RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1; RP02; RPB220; RPO21; SUA8; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 220kDa; hRPB220; hsRPB1; NEDHIB; POLR2; POLR2A; POLRA; RPB1; RPBh1; Rpii215; RpIILS; RPO2; Rpo2-1; RPOL2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P24928, (Mouse) P08775

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5430, (Mouse) 20020

          View more View less

          Function(s)
          magnesium ion binding nucleic acid binding DNA binding RNA binding DNA-directed RNA polymerase activity RNA-directed RNA polymerase activity protein binding zinc ion binding transferase activity nucleotidyltransferase activity hydrolase activity kinase binding ubiquitin protein ligase binding RNA polymerase activity metal ion binding microfibril binding promoter-specific chromatin binding core promoter binding RNA polymerase II activity poly(A) RNA binding DNA-directed RNA polymerase
          Process(es)
          transcription, RNA-templated transcription, DNA-templated DNA-templated transcription, termination regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter transcription elongation from RNA polymerase II promoter positive regulation of gene expression positive regulation of RNA splicing mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline