Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PTK7 Antibodies

          Bethyl Laboratories

          PTK7 Polyclonal Antibody

          View all (25) PTK7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PTK7 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          PTK7 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PTK7 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PTK7 Antibody (A304-451A) in WB

          Detection of human and mouse PTK7 by western blot. Samples: Whole cell lysate (50 µg) prepared using NETN buffer from HeLa, HEK293T, Jurkat, mouse TCMK-1, and mouse NIH 3T3 cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-PTK7 antibody (Product # A304-451A) (lot A304-451A-1) used for WB at 0.1 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 3 minutes. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PTK7 Antibody in Western Blot (WB)
          PTK7 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          PTK7 Polyclonal Antibody

          Product Details

          A304-451A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 700 to 750 of Human Protein Tyrosine Kinase 7.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          tris citrate/phosphate, pH 7-8

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Target Information

          CCK4 may function as a cell adhesion molecule. Although it belongs to the insulin receptor subfamily of the Tyr protein kinases, it likely lacks the catalytic activity of a tyrosine kinase. It may be connected to the pathophysiology of colon carcinomas and/or may represent a tumor progression marker. This Type I membrane protein is highly expressed in lung, liver, pancreas, kidney, placenta and melanocytes, but weakly expressed in thyroid gland, ovary, brain, heart and skeletal muscle, and not in colon. It is also expressed in erythroleukemia cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CCK-4; Colon carcinoma kinase 4; Inactive tyrosine-protein kinase 7; Protein chuzhoi; Protein-tyrosine kinase 7; Pseudo tyrosine kinase receptor 7; PTK7 protein tyrosine kinase 7; receptor protein tyrosine kinase-like molecule; receptor tyrosine kinase-like protein; splice variant 1; splice variant 2; splice variant 3; splice variant 4; splice variant 5; Tyrosine-protein kinase-like 7; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 8430404F20Rik; CCK-4; CCK4; chz; mPTK7/CCK4; PTK7

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13308, (Mouse) Q8BKG3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5754, (Mouse) 71461

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein binding ATP binding axon guidance receptor activity coreceptor activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups transmembrane signal receptor
          Process(es)
          establishment of planar polarity kidney development neural tube closure ventricular septum development axis elongation cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules signal transduction axon guidance heart development positive regulation of neuron projection development Wnt signaling pathway cell migration actin cytoskeleton organization wound healing establishment of epithelial cell apical/basal polarity synapse organization convergent extension lung-associated mesenchyme development regulation of canonical Wnt signaling pathway coronary vasculature development cellular response to retinoic acid cochlea morphogenesis positive regulation of canonical Wnt signaling pathway protein phosphorylation actin cytoskeleton reorganization canonical Wnt signaling pathway planar cell polarity pathway involved in neural tube closure
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline