Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TRMT1L Antibodies

          Bethyl Laboratories

          TRMT1L/C1orf25 Polyclonal Antibody

          View all (4) TRMT1L antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TRMT1L/C1orf25 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          TRMT1L/C1orf25 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TRMT1L/C1orf25 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TRMT1L/C1orf25 Antibody (A305-120A) in WB

          Detection of human and mouse TRMT1L by western blot. Samples: Whole cell lysate (50 µg) from HeLa, HEK293T, Jurkat, mouse TCMK-1, and mouse NIH 3T3 cells prepared using NETN lysis buffer. Antibody: Affinity purified rabbit anti-TRMT1L antibody (Product # A305-120A) (lot A305-120A-1) used for WB at 0.4 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 10 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TRMT1L/C1orf25 Antibody in Western Blot (WB)
          TRMT1L/C1orf25 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          TRMT1L/C1orf25 Polyclonal Antibody

          Product Details

          A305-120A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 1 to 50 of Human TRMT1-like protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          phosphate/tris citrate, pH 7-8

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat, Bovine and Orangutan

          Target Information

          This gene encodes a protein that has some similarity to N2,N2-dimethylguanosine tRNA methyltransferase from other organisms. Studies of the mouse ortholog have shown that this protein plays a role in motor coordination and exploratory behavior, and it may also be involved in modulating postnatal neuronal functions. Alternatively spliced transcripts have been identified for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: TRM1 tRNA methyltransferase 1-like; TRM1-like protein; TRMT1-like protein; tRNA (guanine(27)-N(2))-dimethyltransferase; tRNA methyltransferase 1 homolog-like; tRNA methyltransferase 1 like; tRNA methyltransferase 1-like protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1190005F20Rik; AW226554; bG120K12.3; C1orf25; MST070; MSTP070; Trm1-like; TRM1L; TRMT1L

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q7Z2T5, (Mouse) A2RSY6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 81627, (Mouse) 98685

          View more View less

          Function(s)
          tRNA binding RNA binding protein binding methyltransferase activity zinc ion binding tRNA (guanine) methyltransferase activity transferase activity metal ion binding tRNA (guanine(27)-N2)-dimethyltransferase activity rRNA (adenine-N6,N6-)-dimethyltransferase activity protein C-terminal carboxyl O-methyltransferase activity tRNA (guanine-N2-)-methyltransferase activity C-methyltransferase activity N-methyltransferase activity O-methyltransferase activity S-methyltransferase activity RNA methyltransferase activity mRNA methyltransferase activity tRNA methyltransferase activity protein methyltransferase activity 2-polyprenyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone methyltransferase activity rRNA methyltransferase activity rRNA (uridine-2'-O-)-methyltransferase activity rRNA (adenine-N6-)-methyltransferase activity DNA-methyltransferase activity tRNA (guanine-N1-)-methyltransferase activity rRNA (cytosine-C5-)-methyltransferase activity selenocysteine methyltransferase activity arginine N-methyltransferase activity protein-arginine N-methyltransferase activity lysine N-methyltransferase activity protein-lysine N-methyltransferase activity tRNA (uracil) methyltransferase activity tRNA (adenine) methyltransferase activity tRNA (cytosine) methyltransferase activity tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity tRNA (adenine-N1-)-methyltransferase activity rRNA (adenine) methyltransferase activity rRNA (cytosine) methyltransferase activity rRNA (guanine) methyltransferase activity rRNA (uridine) methyltransferase activity protein C-terminal leucine carboxyl O-methyltransferase activity 1-phenanthrol methyltransferase activity protein-arginine N5-methyltransferase activity methylarsonite methyltransferase activity dimethylarsinite methyltransferase activity 4,5-dihydroxybenzo(a)pyrene methyltransferase activity 1-hydroxypyrene methyltransferase activity 1-hydroxy-6-methoxypyrene methyltransferase activity demethylmenaquinone methyltransferase activity cobalt-precorrin-6B C5-methyltransferase activity cobalt-precorrin-7 C15-methyltransferase activity cobalt-precorrin-5B C1-methyltransferase activity cobalt-precorrin-3 C17-methyltransferase activity dimethylamine methyltransferase activity hydroxyneurosporene-O-methyltransferase activity tRNA (adenine-57, 58-N(1)-) methyltransferase activity methylamine-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity trimethylamine methyltransferase activity methanol-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity monomethylamine methyltransferase activity poly(A) RNA binding P-methyltransferase activity Se-methyltransferase activity 2-phytyl-1,4-naphthoquinone methyltransferase activity tRNA (uracil-2'-O-)-methyltransferase activity tRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity phosphomethylethanolamine N-methyltransferase activity tRNA (cytosine-3-)-methyltransferase activity rRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity rRNA (cytosine-N4-)-methyltransferase activity trihydroxyferuloyl spermidine O-methyltransferase activity RNA methyltransferase
          Process(es)
          tRNA N2-guanine methylation tRNA processing methylation behavior adult locomotory behavior adult behavior
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline