Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • IL-1 beta Proteins

          Gibco

          Human IL-1 beta, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

          50 References
          View all (16) IL-1 beta proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human IL-1 beta, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Human IL-1 beta, Animal-Free Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human IL-1 beta, Animal-Free Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human IL-1 beta, Animal-Free Protein (AF-200-01B-50UG) in Bioactivity

          WHO Comparison of Human IL-1 beta, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech® (Product # AF-200-01B-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human IL-1 beta, Animal-Free Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          AF-200-01B-50UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 46 publications 46 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications

          ELISA standard (ELISA Std)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          APVRSLNCTL RDSQQKSLVM SGPYELKALH LQGQDMEQQV VFSMSFVQGE ESNDKIPVAL GLKEKNLYLS CVLKDDKPTL QLESVDPKNY PKKKMEKRFV FNKIEINNKL EFESAQFPNW YISTSQAENM PVFLGGTKGG QDITDFTMQF VSS

          Molecular weight

          17.3 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <0.1 EU/µg

          Activity

          Determined by its ability to stimulate the proliferation of mouse D10S cells. The expected ED50 is ≤ 0.001 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^9 units/mg.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          50 µg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Recombinant Human IL-1beta is a 17.3 kDa protein containing 153 amino acid residues.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          Interleukin-1 beta (IL-1 beta) is a proinflammatory cytokine expressed by monocytes, macrophages, and dendritic cells. IL-1 beta is synthesized in response to inflammatory stimuli as a 31 kDa inactive pro-form that accumulates in the cytosol. Cleavage of pro-IL-1 beta into the active 17 kDa protein requires the activation of inflammasomes, which are multi-protein complexes that respond to pathogens, stress conditions, and other danger signals. Inflammasome activation triggers the processing of the caspase-1 precursor into its active form, which in turn cleaves pro-IL-1 beta. IL-1 beta lacks a signal sequence peptide for classical ER/Golgi pathway and is secreted alongside caspase-1 via an alternate and incompletely understood mechanism. Although IL-1 beta is most often secreted in its active form, secretion of the uncleaved protein may be detectable under some biological conditions. IL-1 beta signals through two receptors, IL-1RI and IL-1RII, both of which are shared with IL-1 alpha. IL-1 beta activity can be moderated by IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), a protein produced by many cell types that blocks receptor binding through competitive inhibition. IL-1 beta play an important role in innate host defense by triggering the production of other proinflammatory cytokines in target cells and initiating acute-phase responses to infection and injury. Elevated levels of IL-1 beta have been associated with many chronic inflammatory conditions IL-1 beta neutralizing antibodies potential therapeutic value.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Catabolin; Hematopoietin 1 (H1); IFN beta inducing factor; il 1b; IL 1β; IL-1 beta; IL1 B; IL1B; IL1β; ILN; Interleukin; Interleukin 1 beta precursor; interleukin 1 precursor polypeptide; interleukin 1beta; Interleukin-1 beta; Interleukin-1b; Interleukin1 beta; LAF; Osteoclast activating factor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; pro-interleukin-1-beta; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: IL-1; IL1-BETA; IL1B; IL1beta; IL1F2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01584

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3553

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline