Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TNF alpha Antibodies

          Invitrogen

          TNF alpha Polyclonal Antibody

          9 Published Figures
          17 References
          View all (227) TNF alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TNF alpha Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (9)
          TNF alpha Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          TNF alpha Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TNF alpha Antibody (ARC3012) in IHC

          Cancer chemotherapy and pharmacology 2023 - Immunohistochemical expression of IL-6 and TNF-alpha after 5-fluorouracil (5-FU) treatment. Representative images showing ( A ) absence of expression of IL-6 and TNF-alpha in the oral epithelium of saline-treated (control) rats. ( B ) Three days after treatment with 5-FU there was still no detectable expression of IL-6 or TNF-alpha. ( C ) Five days after treatment with 5-FU, expression of both IL-6 and TNF-... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TNF alpha Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TNF alpha Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          TNF alpha Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          TNF alpha Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          TNF alpha Antibody in Western Blot (WB)
          TNF alpha Antibody in Western Blot (WB)
          TNF alpha Antibody in Western Blot (WB)
          TNF alpha Antibody in Western Blot (WB)
          TNF alpha Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          ARC3012

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rat

          Published species

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Purified recombinant rat TNF-α.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          RRID

          AB_2536413

          Target Information

          TNF alpha is a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophage and bind to its receptors, TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha is involved in the regulation of immune cells, cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. TNF alpha exists as a multimer of two, three, or five noncovalently linked units, but shows a single 17 kDa band following SDS-PAGE under non-reducing conditions. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of TNF alpha, and has been observed to causes tumor necrosis when injected into tumor-bearing mice. Other functions of TNF-alpha include its role in the immune response to bacterial, viral, parasitic and certain fungal infections, as well as its role in the necrosis of specific tumors. TNF alpha causes cytolysis or cytostasis of certain transformed cells, being synergistic with interferon-gamma in its cytotoxicity. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, and cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cachectin; DADB-70P7.1; TNF alpha; TNF superfamily; TNF α; TNF-a; TNF-alpha; TNFα; Tumor necrosis factor; tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2); tumor necrosis factor alpha; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2

          View more View less

          Gene Aliases: RATTNF; Tnf; TNF-alpha; Tnfa; Tnfsf2

          View more View less

          UniProt ID: (Rat) P16599

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 24835

          View more View less

          Function(s)
          protease binding cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding identical protein binding transcription regulatory region DNA binding
          Process(es)
          protein import into nucleus, translocation negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade activation of MAPKKK activity activation of MAPK activity response to hypoxia cell activation positive regulation of cytokine production regulation of protein phosphorylation positive regulation of protein phosphorylation negative regulation of L-glutamate transport chronic inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of cytokine secretion involved in immune response positive regulation of chronic inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin skeletal muscle contraction glucose metabolic process apoptotic process activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process obsolete transformed cell apoptotic process defense response inflammatory response humoral immune response signal transduction JNK cascade multicellular organism development negative regulation of cell proliferation extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to radiation response to mechanical stimulus response to virus organ morphogenesis positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of alkaline phosphatase activity response to activity calcium-mediated signaling extracellular matrix organization osteoclast differentiation sequestering of triglyceride positive regulation of protein complex assembly positive regulation of fever generation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide negative regulation of interleukin-6 production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-18 production positive regulation of interleukin-6 production receptor biosynthetic process positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation tumor necrosis factor-mediated signaling pathway positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion regulation of cell proliferation positive regulation of NF-kappaB import into nucleus response to drug defense response to bacterium positive regulation of apoptotic process positive regulation of programmed cell death regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of protein complex disassembly positive regulation of protein complex disassembly positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity protein kinase B signaling positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of neuron apoptotic process negative regulation of growth of symbiont in host negative regulation of viral genome replication positive regulation of chemokine biosynthetic process cellular extravasation positive regulation of interleukin-8 biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process negative regulation of myoblast differentiation negative regulation of osteoblast differentiation regulation of osteoclast differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of action potential positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of protein kinase activity negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of translational initiation by iron negative regulation of glucose import positive regulation of JNK cascade embryonic digestive tract development positive regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of protein secretion positive regulation of cytokine secretion positive regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis regulation of insulin secretion positive regulation of synaptic transmission defense response to Gram-positive bacterium leukocyte migration leukocyte tethering or rolling detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain negative regulation of lipid catabolic process regulation of immunoglobulin secretion positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of protein transport response to glucocorticoid positive regulation of NFAT protein import into nucleus positive regulation of hair follicle development positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of vitamin D biosynthetic process positive regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity epithelial cell proliferation involved in salivary gland morphogenesis regulation of branching involved in salivary gland morphogenesis negative regulation of branching involved in lung morphogenesis cellular response to lipopolysaccharide cellular response to amino acid stimulus cellular response to nicotine cellular response to organic cyclic compound positive regulation of podosome assembly apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway necroptotic signaling pathway response to gold nanoparticle positive regulation of protein localization to cell surface positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline