Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD44 Antibodies

          Invitrogen

          CD44std Monoclonal Antibody (SFF-2), eBioscience™

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          8 References
          View all (277) CD44 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD44std Monoclonal Antibody (SFF-2), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          CD44std Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD44std Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD44std Antibody (BMS113) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of CD44 was performed using 70 % confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1 % Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2 % BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with CD44std Monoclonal Antibody (SFF-2), eBioscience™ (Product # BMS113, 10 µg/mL) in 0.1 % BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 488 (Pr... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD44std Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD44std Antibody in Western Blot (WB)
          CD44std Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD44std Antibody

          Product Details

          BMS113

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          10 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent
          View 3 publications 3 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SFF-2

          Immunogen

          Rec. Human CD44std

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2-7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10597135

          Product Specific Information

          Description: BMS113 specifically recognizes human standard CD44, but cannot be used to distinguish between splice variants (exon v3-v10).

          CD44 is a cell membrane associated, polymorphic glycoprotein with apparent molecular weights ranging from 85 kDa to 250 kDa. CD44 isoforms participate in a wide variety of cell-cell or cell-matrix interactions including lymphocyte homing, establishment of B and T cell immune responses, tumor metastases formation and inflammation.

          Three isoform categories of the CD44 molecule have been identified:

          1) an 80-90 kDa isoform, the so-called standard form named CD44std, which is widely distributed on several hematopoietic and nonhemato-poietic cells including all subsets of leukocytes, monocytes, erythrocytes, many types of epithelium, mesenchymal elements like fibroblasts, smooth muscle cells and glial cells of the central nervous system,

          2) a medium size category of 110-160 kDa which is weakly expressed on epithelial cells and highly expressed in some carcinomas and

          3) a category which includes very large isoforms of 250 kDa covalently modified by the addition of chondroitin sulfate.

          These bigger isoforms of CD44 arise by alternative splicing of one or more "variant" exons (v2-v10) into the extracellular part of the 90kDa constant form molecule. Compared to the standard CD44, all larger isoforms are expressed in a much more restricted fashion, only in a few normal tissues or on the surface of certain tumor cells. Some splice variants of CD44 play important and distinct roles in tumor metastasis.

          Applications Tested: Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin).

          Purity: >95%.

          Target Information

          CD44 cell surface antigen is a 100 kDa type 1 transmembrane glycoprotein widely expressed on human leucocytes, white matter of the brain and by some epithelial cells of the intestine and breast. Several isoforms of CD44 exist, including the predominant CD44H isoform detected in many normal tissues. CD44 is a receptor for hyaluronic acid (HA) and is involved in cell-cell interactions, cell adhesion and migration. CD44 also participates in a wide variety of cellular functions including lymphocyte activation, recirculation and homing. CD44 expression may be up-regulated upon some carcinomas, and it has been speculated that this may be related to metastatic potential. CD44 is expressed by hematopoietic, non-hematopoietic cells, epithelial tissues, and to filopodia in cultured keratinocytes. Further, bone marrow myeloid cells and memory T cells express CD44 at high levels, and peripheral B and T cells can upregulate the expression of CD44 in response to certain stimulatory events. Transcripts for the CD44 gene undergo complex alternative splicing that results in many functionally distinct isoforms, however, the full-length nature of some of these variants have not been determined. Alternative splicing is the basis for the structural and functional diversity of the CD44 protein. Diseases associated with CD44 dysfunction include superficial keratitis and lichen sclerosus. CD44 also may be related to tumor metastasis formation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD44; CD44 antigen; CD44 molecule; CD44 molecule (Indian blood group); CD44R1; CDw44; CDw44 antigen precursor; cell surface glycoprotein CD44; cell-cell and cell-matrix adhesion interaction glycoprotein isoform; cell-surface glycoprotein; chondroitin sulfate proteoglycan 8; ECMR-III; ECMRIII; Epican; Extracellular matrix receptor III; GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor; hematopoietic cell E- and L-selectin ligand; Heparan sulfate proteoglycan; Hermes antigen; Hermes antigen gp90 homing receptor precursor; homing cell adhesion molecule; homing function and Indian blood group system; homing receptor; HUTCH-I; hyaluronan receptor; hyaluronan-binding protein; Hyaluronate receptor; In(Lu) related-p80; Indian blood group antigen; Ly-24; Lymphocyte antigen 24; PGP I; PGP-1; PGP-I; PGPI; phagocyte glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein I; sCD 44; sCD44; soluble CD 44; soluble CD44; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AU023126; AW121933; AW146109; CD44; CDW44; CSPG8; ECM-III; ECMR-III; H-CAM; HCELL; HERMES; Hermes-1; HUTCH-1; HUTCH-I; LHR; Ly-24; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp-1; Pgp1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16070, (Mouse) P15379

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 960, (Mouse) 12505

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity cytokine receptor activity protein binding collagen binding hyaluronic acid binding hyalurononglucosaminidase activity epidermal growth factor receptor binding protein kinase binding cytokine binding phosphoprotein binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          inflammatory response cell adhesion cell-matrix adhesion anatomical structure morphogenesis cell migration cytokine-mediated signaling pathway hyaluronan catabolic process positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion T cell activation regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator wound healing, spreading of cells cellular response to fibroblast growth factor stimulus system development cartilage development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade monocyte aggregation cell-cell adhesion positive regulation of monocyte aggregation negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator regulation of lamellipodium morphogenesis regulation of cell growth branching involved in ureteric bud morphogenesis wound healing involved in inflammatory response positive regulation of adaptive immune response negative regulation of mature B cell apoptotic process positive regulation of gene expression Wnt signaling pathway neuron projection development positive regulation of neutrophil apoptotic process positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation macrophage fusion negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation branching involved in prostate gland morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline