Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Her-2 (ErbB2) Antibodies

          OriGene

          ERBB2 Monoclonal Antibody (OTI11A7), TrueMAB™

          Advanced Verification
          View all (231) Her-2 (ErbB2) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ERBB2 Monoclonal Antibody (OTI11A7), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (16)
          • Advanced Verification (1)
          ERBB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ERBB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 17

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ERBB2 Antibody (CF503524) in ICC/IF

          Anti-ERBB2 mouse monoclonal antibody (TA503524) Immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY ERBB2(RC212583). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ERBB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERBB2 Antibody in Western Blot (WB)
          ERBB2 Antibody in Western Blot (WB)
          ERBB2 Antibody
          ERBB2 Monoclonal Antibody (OTI11A7), TrueMAB™

          Product Details

          CF503524

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:150
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI11A7

          Immunogen

          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 676-1255 of human ERBB2 produced in HEK293T cell
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 8% trehalose

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)

          Target Information

          ErbB2 (HER2) is a receptor tyrosine kinase that is overexpressed in some breast tumors. Herceptin, used in treatment of metastatic Her2-positive cancer, is monoclonal antibody targeting this kinase.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: approximately 68 kDa secreted autoinhibitor glycoprotein; c-erb B2/neu protein; CD antigen CD340; CD340; erb-b2; erbb 2; ErbB2 (pTyr1139); ErbB2 (pY1139); ErbB2 phospho Y1139; her 2; HER2 receptor; HER2/neu receptor; herstatin; human epidermal growth factor receptor 2; metas; Metastatic lymph node gene 19 protein; MLN 19; neuro/glioblastoma derived oncogene homolog; neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog; p185erbB2; phospho ErbB2; Proto-oncogene c-ErbB-2; Proto-oncogene Neu; Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2; Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2; unnamed protein product; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncoprotein 2; v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog

          View more View less

          Gene Aliases: c-ERB-2; c-ERB2; CD340; ERBB2; HER-2; HER-2/neu; HER2; MLN 19; MLN-19; MLN19; NEU; NGL; p185(erbB2); TKR1; VSCN2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04626

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2064

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding RNA polymerase I core binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity transmembrane signaling receptor activity receptor binding protein binding ATP binding coreceptor activity kinase activity transferase activity growth factor binding receptor tyrosine kinase binding identical protein binding ErbB-3 class receptor binding protein heterodimerization activity
          Process(es)
          protein phosphorylation signal transduction cell surface receptor signaling pathway enzyme linked receptor protein signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway epidermal growth factor receptor signaling pathway nervous system development peripheral nervous system development heart development neuromuscular junction development motor neuron axon guidance cell proliferation positive regulation of gene expression Schwann cell development peptidyl-tyrosine phosphorylation neuron differentiation positive regulation of cell growth regulation of microtubule-based process immature T cell proliferation in thymus negative regulation of immature T cell proliferation in thymus positive regulation of Rho protein signal transduction intracellular signal transduction ERBB2 signaling pathway ERBB2-ERBB3 signaling pathway ERBB2-EGFR signaling pathway ERBB2-ERBB4 signaling pathway wound healing regulation of cell proliferation myelination negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of translation regulation of angiogenesis positive regulation of cell adhesion positive regulation of transcription from RNA polymerase I promoter oligodendrocyte differentiation positive regulation of epithelial cell proliferation regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to growth factor stimulus cellular response to epidermal growth factor stimulus semaphorin-plexin signaling pathway positive regulation of protein targeting to membrane neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of intracellular signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline