Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ASS1 Antibodies

          Proteintech

          ASS1 Monoclonal Antibody (1D1A11), CoraLite® Plus 488

          View all (24) ASS1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ASS1 Monoclonal Antibody (1D1A11), CoraLite® Plus 488

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          ASS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ASS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ASS1 Antibody (CL488-66036) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed MCF-7 cells using CoraLite®488-conjugated ASS1 antibody (Product # CL488-66036) (Clone: 1D1A11) at dilution of 1:100, 594phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ASS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ASS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Product Details

          CL488-66036

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1D1A11

          Immunogen

          Fusion Protein

          Conjugate

          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          493/522 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          The protein encoded by this gene catalyzes the penultimate step of the arginine biosynthetic pathway. There are approximately 10 to 14 copies of this gene including the pseudogenes scattered across the human genome, among which the one located on chromosome 9 appears to be the only functional gene for argininosuccinate synthetase. Mutations in the chromosome 9 copy of ASS cause citrullinemia. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Argininosuccinate synthase; argininosuccinate synthetase; argininosuccinate synthetase 1; arginosuccinate synthetase 1; Ass1; Citrulline--aspartate ligase; citrulline-aspartate ligase; epididymis secretory sperm binding protein; RP11-618A20.2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA408052; ASS; Ass-1; ASS1; ASSA; CTLN1; fold

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P00966, (Rat) P09034, (Mouse) P16460

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 414411, (Human) 445, (Rat) 25698, (Mouse) 11898

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding RNA binding argininosuccinate synthase activity protein binding ATP binding toxic substance binding amino acid binding ligase activity identical protein binding poly(A) RNA binding ligase
          Process(es)
          urea cycle citrulline metabolic process argininosuccinate metabolic process kidney development liver development arginine biosynthetic process aspartate metabolic process acute-phase response midgut development response to nutrient circadian rhythm cellular amino acid biosynthetic process response to xenobiotic stimulus response to toxic substance response to zinc ion response to mycotoxin response to amine response to estradiol response to lipopolysaccharide response to amino acid response to peptide hormone positive regulation of nitric oxide biosynthetic process response to steroid hormone response to glucocorticoid response to growth hormone diaphragm development response to fatty acid cellular response to lipopolysaccharide cellular response to amino acid stimulus cellular response to ammonium ion cellular response to cAMP cellular response to interferon-gamma cellular response to tumor necrosis factor cellular response to glucagon stimulus cellular response to oleic acid cellular response to amine stimulus cellular response to laminar fluid shear stress cellular response to dexamethasone stimulus negative regulation of leukocyte cell-cell adhesion aging response to drug
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline