Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Glucocorticoid Receptor (Nr3c1) Antibodies

          Proteintech

          Glucocorticoid receptor Polyclonal Antibody, CoraLite® Plus 488

          View all (60) Glucocorticoid Receptor (Nr3c1) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Glucocorticoid receptor Polyclonal Antibody, CoraLite® Plus 488

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Glucocorticoid receptor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Glucocorticoid receptor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Glucocorticoid receptor Antibody (CL48824050100UL) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A549 cells using CoraLite 488 Glucocorticoid receptor antibody (Product # CL48824050100UL)) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Glucocorticoid receptor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Glucocorticoid receptor Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Glucocorticoid receptor Polyclonal Antibody, CoraLite® Plus 488

          Product Details

          CL48824050100UL

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.4 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Conjugate

          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488

          Excitation/Emission Max

          493/522 nm

          Form

          Liquid

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          Glucocorticoid Receptor (NR3C1) is a receptor for glucocorticoids that can act as both a transcription factor and as a regulator of other transcription factors. Glucocorticoid Receptor can also be found in heteromeric cytoplasmic complexes along with heat shock factors and immunophilins. The protein is typically found in the cytoplasm until it binds a ligand, which induces transport into the nucleus. Glucocorticoid Receptor is expressed in the heart, detected in left and right atria, left and right ventricles, aorta, apex, intraventricular septum, and atrioventricular node as well as whole adult and fetal heart. Alternate splicing, the use of at least three different promoters, and alternate translation initiation sites result in several transcript variants encoding the same protein or different isoforms, but the full-length nature of some variants has not been determined. Mutations in the Glucocorticoid Receptor gene are a cause of glucocorticoid resistance, or cortisol, resistance. Studies have shown that glucocorticoid receptor (GR) must be associated with a complex of chaperone proteins for ligand activation. GR binds to known steroids such as dexamethasone with nanomolar affinity

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Glucocorticoid receptor; glucocorticoid receptor 1; GR; gr alpha; GR Kit; hGR DL-1; hGR NS-1; Nuclear receptor subfamily 3 group C member 1; nuclear receptor subfamily 3 group C member 1 variant hGR-B(54); nuclear receptor subfamily 3 group C member 1 variant hGR-B(77); nuclear receptor subfamily 3 group C member 1 variant hGR-B(93); nuclear receptor subfamily 3, group C, member 1 (glucocorticoid receptor); OTTHUMP00000222854; OTTHUMP00000222858; putative upstream ORF.; Unknown; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: GCCR; GCR; GCRST; GR; GRL; Grl-1; Grl1; NR3C1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04150, (Mouse) P06537, (Rat) P06536

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2908, (Mouse) 14815, (Rat) 24413

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding glucocorticoid receptor activity steroid binding protein binding zinc ion binding lipid binding TBP-class protein binding protein kinase binding estrogen response element binding identical protein binding sequence-specific DNA binding metal ion binding Hsp90 protein binding steroid hormone binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding RNA polymerase II regulatory region DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding chromatin binding double-stranded DNA binding steroid hormone receptor activity transcription coactivator activity transcription factor binding Hsp70 protein binding receptor tyrosine kinase binding heat shock protein binding protein complex binding glucocorticoid-activated RNA polymerase II transcription factor binding transcription factor activity hormone binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity protein dimerization activity
          Process(es)
          regulation of gluconeogenesis chromatin remodeling transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter glucocorticoid metabolic process regulation of glucose metabolic process positive regulation of glutamate secretion chromatin modification adrenal gland development negative regulation of synaptic plasticity regulation of glucocorticoid biosynthetic process regulation of cell proliferation maternal behavior glucocorticoid receptor signaling pathway negative regulation of vascular permeability steroid hormone mediated signaling pathway glucocorticoid mediated signaling pathway positive regulation of neuron apoptotic process positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to arsenic-containing substance chromatin-mediated maintenance of transcription mammary gland duct morphogenesis positive regulation of dendritic spine development positive regulation of cell growth involved in cardiac muscle cell development cellular response to steroid hormone stimulus cellular response to dexamethasone stimulus negative regulation of glucocorticoid mediated signaling pathway positive regulation of glucocorticoid receptor signaling pathway negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter chromatin organization regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process chromosome segregation signal transduction response to wounding gene expression microglia differentiation intracellular steroid hormone receptor signaling pathway nuclear receptor-mediated corticosteroid signaling pathway synaptic transmission, glutamatergic negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated astrocyte differentiation cell division response to glucocorticoid response to cortisol motor behavior cellular response to glucocorticoid stimulus cellular response to transforming growth factor beta stimulus neuroinflammatory response response to ketone positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter brain development aging circadian rhythm androgen metabolic process response to radiation response to activity response to inactivity muscle atrophy lung development response to insulin response to mercury ion response to corticosterone response to calcium ion response to electrical stimulus cellular response to magnesium ion response to dexamethasone
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline