Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NPM1 Antibodies

          Proteintech

          B23/NPM1 Monoclonal Antibody (4F12A3), CoraLite® 555

          View all (72) NPM1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite B23/NPM1 Monoclonal Antibody (4F12A3), CoraLite® 555

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          B23/NPM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          B23/NPM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          B23/NPM1 Antibody (CL55560096100UL) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite 555 B23/NPM1 antibody (Product # CL55560096100UL), Clone: 4F12A3 ) at dilution of 1:1,000. DAPI (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          B23/NPM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          B23/NPM1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          CL55560096100UL

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:500-1:2,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          4F12A3

          Conjugate

          CoraLite® 555 CoraLite® 555 CoraLite® 555
          • Unconjugated
          • CoraLite 532
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          555/570 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          NPM1 (Nucleophosmin 1, B23, nutramin, NO38) is a ubiquitously expressed phosphoprotein involved in ribosome assembly/transport, cytoplasmic/nuclear trafficking, regulation of DNA polymerase alpha activity, centrosome duplication, and regulation of p53. NPM1 continuously shuttles between the nucleus, cytoplasm, nucleolus and chaperoning core histones from the nucleus to the cytoplasm. NPM1 has been shown to bind nucleic acid, prevent protein aggregation via its chaperon activities, protect enzymes during thermal denaturation, and facilitate renaturation of chemically denatured proteins. In its cellular structure role, there is evidence suggesting NPM1 is associated with the centrosome, and is the substrate of CDK2/cyclin E during duplication of centrosomes (cellular division). Due to the NPM1 gene interaction with several tumor-associated chromosome translocations, NPM1 is thought to be a portion of several fusion proteins: NPM-ALK, NPM-RAR, and NPM-MLF1. While it is not thought to be part of the transforming potential of these fusion proteins, NPM1 is believed to act as the interface for oligomerization and oncogenic conversion of these tumor promoting fusion proteins. Further, NPM1 is also known to sequester the tumor suppressor RF in the nucleolus, protecting it from degradation until it is necessary. Dysfunction of the NPM1 protein is associated with diseases such as acute myeloid leukemia and lymphomatoid papulosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B23 antibody; deletion in NPMc- AML; MGC104254; mNPM antibody; mNPM1 antibody; mutation A in NPMc+ AML; mutation B in NPMc+ AML; mutation C in NPMc+ AML; mutation D in NPMc+ AML; mutation E in NPMc+ AML; mutation F in NPMc+ AML; NO38 antibody; NPM; Nucleolar phosphoprotein B23; nucleolar protein B23.1; Nucleolar protein NO38; Nucleophosmin; nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23 numatrin) isoform NPM1_1; nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23 numatrin) isoform NPM1_2; nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin); nucleophosmin 1; nucleophosmin/nucleoplasmin family, member 1; Numatrin; numatrin antibody; testicular tissue protein Li 128; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B23; B23NP; NO38; NPM; NPM1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P06748, (Rat) P13084, (Mouse) Q61937

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4869, (Rat) 25498, (Mouse) 18148

          View more View less

          Function(s)
          core promoter sequence-specific DNA binding nucleic acid binding chromatin binding transcription coactivator activity RNA binding protein kinase inhibitor activity protein binding rRNA binding protein kinase binding Tat protein binding histone binding identical protein binding protein homodimerization activity ribosomal large subunit binding ribosomal small subunit binding NF-kappaB binding unfolded protein binding binding, bridging DNA-binding transcription factor binding DNA binding phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding enzyme binding poly(A) RNA binding protein heterodimerization activity protein N-terminus binding chaperone
          Process(es)
          ribosomal large subunit export from nucleus ribosomal small subunit export from nucleus regulation of cell growth DNA repair nucleosome assembly chromatin remodeling protein import into nucleus cell volume homeostasis intracellular protein transport nucleocytoplasmic transport centrosome cycle signal transduction protein localization positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation positive regulation of biosynthetic process positive regulation of macromolecule metabolic process posttranscriptional regulation of gene expression negative regulation of gene expression regulation of centrosome duplication positive regulation of centrosome duplication negative regulation of centrosome duplication macrophage differentiation positive regulation of protein ubiquitination regulation of protein stability regulation of endodeoxyribonuclease activity cellular response to UV regulation of cell proliferation ribosome biogenesis ribosome assembly ribosomal large subunit biogenesis ribosomal small subunit biogenesis negative regulation of apoptotic process regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator negative regulation of protein kinase activity by regulation of protein phosphorylation positive regulation of translation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of nucleobase-containing compound metabolic process positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of centriole replication negative regulation of mRNA splicing, via spliceosome protein stabilization positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity regulation of cell cycle regulation of endoribonuclease activity regulation of eIF2 alpha phosphorylation by dsRNA cellular senescence regulation of mRNA stability involved in cellular response to UV positive regulation of cell cycle G2/M phase transition positive regulation of protein localization to nucleolus rRNA export from nucleus cell aging cell growth positive regulation of cellular biosynthetic process protein destabilization positive regulation of catalytic activity regulation of neuron apoptotic process positive regulation of DNA replication positive regulation of protein kinase activity positive regulation of DNA metabolic process protein oligomerization protein homooligomerization response to stress
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline