Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Collagen III Antibodies

          Proteintech

          Collagen Type III Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2O1), CoraLite® 555

          View all (29) Collagen III antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Collagen Type III Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2O1), CoraLite® 555

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Collagen Type III Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Collagen Type III Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Collagen Type III Antibody (CL55580009100UL) in IHC (P)

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human colon tissue using CoraLite 555 Collagen Type III (N-terminal) antibody (Product # CL55580009100UL), Clone: 2O1 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Collagen Type III Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Collagen Type III Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Collagen Type III Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2O1), CoraLite® 555

          Product Details

          CL55580009100UL

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          proprietary

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2O1

          Conjugate

          CoraLite® 555 CoraLite® 555 CoraLite® 555
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          555/570 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          Collagen III is a fibrillar collagen that is found in extensible connective tissues such as skin, lung, and the vascular system, frequently in association with type I Collagen. Mutations in th gene are associated with Ehlers Danlos syndrome type IV, and with aortic and arterial aneurysms. Although alternate transcripts have been detected for this gene, they are the result of mutations; these mutations alter splicing, often leading to the exclusion of multiple exons.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha-1 type III collagen; alpha-1(III) procollagen; alpha1 (III) collagen; COL 3; COL3; COL3 alpha 1; Collagen 3; Collagen alpha-1(III) chain; collagen, fetal; collagen, type III, alpha 1; Collagen3; Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant; FLJ34534; MGC93704; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: COL3A1; EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02461

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1281

          View more View less

          Function(s)
          protease binding integrin binding extracellular matrix structural constituent protein binding extracellular matrix structural constituent conferring tensile strength SMAD binding metal ion binding platelet-derived growth factor binding
          Process(es)
          blood vessel development in utero embryonic development neuron migration tissue homeostasis chondrocyte differentiation cell-matrix adhesion transforming growth factor beta receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway heart development response to radiation gene expression peptide cross-linking layer formation in cerebral cortex cerebral cortex development platelet activation extracellular matrix organization collagen fibril organization lung development transforming growth factor beta1 production response to cytokine positive regulation of Rho protein signal transduction multicellular organism growth aorta development limb joint morphogenesis wound healing skin development fibroblast proliferation elastic fiber assembly animal organ development digestive tract development system development negative regulation of immune response cartilage development endochondral bone morphogenesis aorta smooth muscle tissue morphogenesis cellular response to amino acid stimulus basement membrane organization fibril organization response to angiotensin negative regulation of neuron migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline