Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ATF4 Antibodies

          Proteintech

          ATF4 Monoclonal Antibody (3E4C5), CoraLite® 594

          1 Reference
          View all (52) ATF4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ATF4 Monoclonal Antibody (3E4C5), CoraLite® 594

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ATF4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          ATF4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ATF4 Antibody (CL594-60035) in Flow

          1X10^6 HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 µg CoraLite®594 Anti-Human ATF4 (Product # CL594-60035, Clone:3E4C5) (red), or 0.2 µg Mouse IgG1 Isotype Control (CL594-66360, Clone: T1F8D3F10) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ATF4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ATF4 Monoclonal Antibody (3E4C5), CoraLite® 594

          Product Details

          CL594-60035

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3E4C5

          Immunogen

          Full length ATF4 protein.
          View immunogen

          Conjugate

          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • CoraLite Plus 488
          • FITC Plus
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          593/614 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          This gene encodes a transcription factor that was originally identified as a widely expressed mammalian DNA binding protein that could bind a tax-responsive enhancer element in the LTR of HTLV-1. The encoded protein was also isolated and characterized as the cAMP-response element binding protein 2 (CREB-2). The protein encoded by this gene belongs to a family of DNA-binding proteins that includes the AP-1 family of transcription factors, cAMP-response element binding proteins (CREBs) and CREB-like proteins. These transcription factors share a leucine zipper region that is involved in protein-protein interactions, located C-terminal to a stretch of basic amino acids that functions as a DNA binding domain. Two alternative transcripts encoding the same protein have been described. Two pseudogenes are located on the X chromsome at q28 in a region containing a large inverted duplication.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activating transcription factor 4; ATF 4; ATF4; ATF4 protein; cAMP response element-binding protein 2; cAMP-dependent transcription factor ATF-4; cAMP-responsive element-binding protein 2; CREB 2; CREB-2; Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4; Cyclic AMP-responsive element-binding protein 2; DNA-binding protein TAXREB67; OTTHUMP00000199130; tax-re; tax-responsive enhancer element B67; Tax-responsive enhancer element-binding protein 67; TaxREB67; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ATF4; CREB-2; CREB2; TAXREB67; TXREB

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P18848

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 468

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding cAMP response element binding protein binding protein kinase binding identical protein binding leucine zipper domain binding sequence-specific DNA binding protein heterodimerization activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding general transcription initiation factor binding DNA-binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter gluconeogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter cellular calcium ion homeostasis gamma-aminobutyric acid signaling pathway circadian rhythm response to toxic substance positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression neuron differentiation bone mineralization endoplasmic reticulum unfolded protein response response to nutrient levels negative regulation of translational initiation in response to stress circadian regulation of gene expression cellular response to amino acid starvation cellular response to oxidative stress cellular response to UV response to endoplasmic reticulum stress embryonic hemopoiesis PERK-mediated unfolded protein response cellular response to glucose starvation mRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of potassium ion transport positive regulation of neuron apoptotic process regulation of osteoblast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase I promoter positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of synaptic plasticity rhythmic process intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress positive regulation of biomineral tissue development lens fiber cell morphogenesis L-asparagine metabolic process cellular response to hypoxia mitochondrial respiratory chain supercomplex assembly negative regulation of cold-induced thermogenesis integrated stress response signaling HRI-mediated signaling GDF15-GFRAL signaling pathway negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of vascular associated smooth muscle cell apoptotic process cellular response to leucine starvation response to manganese-induced endoplasmic reticulum stress positive regulation of sodium-dependent phosphate transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline