Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Filamin A Antibodies

          Proteintech

          FLNA Monoclonal Antibody (1G4H3), CoraLite® 594

          View all (28) Filamin A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FLNA Monoclonal Antibody (1G4H3), CoraLite® 594

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          FLNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FLNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FLNA Antibody (CL594-67133) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite®594-conjugated FLNA antibody (Product # CL594-67133, Clone: 1G4H3 ) at dilution of 1:400. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FLNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FLNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Product Details

          CL594-67133

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1G4H3

          Immunogen

          Recombinant Protein

          Conjugate

          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          593/614 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          Filamin functions as a crosslinking protein forming a flexible link between two actin filaments. It is composed of two identical polypeptide chains each joined to the other at one end, with an actin binding site at the other. It is present in human platelets, lymphocytes, fibroblasts and smooth muscle actin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ABP-280; actin binding protein 280; Actin-binding protein 280; Alpha-filamin; Endothelial actin-binding protein; epididymis secretory sperm binding protein; filamin 1; filamin A, alpha; Filamin-1; Filamin-A; Filamin1; FilaminA; FLN-A; Non-muscle filamin; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ABP-280; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN; FLN-A; FLN1; FLNA; FMD; MNS; NHBP; OPD; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P21333

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2316

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor binding RNA binding actin binding protein binding potassium channel regulator activity kinase binding small GTPase binding Fc-gamma receptor I complex binding protein homodimerization activity ion channel binding macromolecular complex binding cadherin binding SMAD binding actin filament binding GTPase binding DNA-binding transcription factor binding protein sequestering activity
          Process(es)
          adenylate cyclase-inhibiting dopamine receptor signaling pathway blood coagulation, intrinsic pathway positive regulation of platelet activation negative regulation of transcription from RNA polymerase I promoter formation of radial glial scaffolds cerebral cortex development cell projection organization actin cytoskeleton organization regulation of cell migration positive regulation of actin filament bundle assembly protein localization to cell surface megakaryocyte development negative regulation of protein catabolic process positive regulation of protein import into nucleus mRNA transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of apoptotic process receptor clustering positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity wound healing, spreading of cells establishment of protein localization protein stabilization release of sequestered calcium ion into cytosol actin crosslink formation cilium morphogenesis platelet aggregation semaphorin-plexin signaling pathway protein localization to plasma membrane tubulin deacetylation mitotic spindle assembly establishment of Sertoli cell barrier positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading positive regulation of potassium ion transmembrane transport protein localization to bicellular tight junction regulation of membrane repolarization during atrial cardiac muscle cell action potential regulation of membrane repolarization during cardiac muscle cell action potential positive regulation of neural precursor cell proliferation positive regulation of integrin-mediated signaling pathway positive regulation of neuron migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline