Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • iNOS Antibodies

          Proteintech

          iNOS Polyclonal Antibody, CoraLite® 594

          View all (60) iNOS antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite iNOS Polyclonal Antibody, CoraLite® 594

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          iNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          iNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          iNOS Antibody (CL59418985100UL) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite 594 iNOS antibody (Product # CL59418985100UL)) at dilution of 1:100. Blue (DAPI). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          iNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          iNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          CL59418985100UL

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.4 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Conjugate

          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594

          Excitation/Emission Max

          593/614 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          iNOS (Inducible Nitric oxide, NO, NOS) is an inorganic, gaseous free radical that carries a variety of messages between cells. Vasorelaxation, neurotransmission and cytotoxicity can all be potentiated through cellular response to NO. NO production is mediated by members of the nitric oxide synthase (NOS) family. iNOS is expressed in liver and inducible by a combination of lipopolysaccharide and certain cytokines. NOS catalyzes the oxidization of L-arginine to produce L-citrulline and NO. Two constitutive isoforms, brain or neuronal NOS (b or nNOS, type I) and endothelial cell NOS (eNOS, type III), and one inducible isoform (iNOS, type II), have been cloned. All NOS isoforms contain calmodulin, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), flavin adenine dinucleotide (FAD), and flavin mononucleotide (FMN) binding domains. iNOS is found in a variety of cell types including macrophages, hepatocytes, synoviocytes, and smooth muscle cells. Cytokines such as interferon-gamma (IFN), tumor necrosis factor (TNF), interleukin-1 and -2, and lipopolysaccarides (LPS) cause an increase in iNOS mRNA, protein, and activity levels. Protein kinase C-stimulating agents exhibit the same effect on iNOS activity. After cytokine induction, iNOS exhibits a delayed activity response which is then followed by a significant increase in NO production over a long period of time. Three related iNOS pseudogenes are located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. Diseases associated with iNOS dysfunction include achalasia and impotence.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: calcium-calmodulin independent nitric oxide synthase iNOS; HEP-NOS; Hepatocyte NOS; hepatocytes; inducible nitric oxide synthase; Inducible NO synthase; Inducible NOS; MAC-NOS; Macrophage NOS; nitric oxide synthase; nitric oxide synthase 2, inducible; nitric oxide synthase 2, inducible, macrophage; nitric oxide synthase 2A (inducible, hepatocytes); Nitric oxide synthase, inducible; nitric oxide synthase, macrophage; nitric oxide synthase-inducible; NOS type II; NOS, type II; OTTMUSP00000000202; Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: HEP-NOS; i-NOS; INOS; Inosl; NOS; Nos-2; NOS-II; NOS2; NOS2A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35228, (Mouse) P29477, (Rat) Q06518

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4843, (Mouse) 18126, (Rat) 24599

          View more View less

          Function(s)
          nitric-oxide synthase activity protein binding calmodulin binding FMN binding oxidoreductase activity heme binding tetrahydrobiopterin binding arginine binding protein homodimerization activity metal ion binding flavin adenine dinucleotide binding NADP binding actin binding NADPH-hemoprotein reductase activity receptor binding iron ion binding beta-catenin binding cAMP-dependent protein kinase regulator activity protein kinase binding cadherin binding nitric-oxide synthase binding Hsp90 protein binding amino acid binding oxidoreductase protein modifying enzyme
          Process(es)
          response to hypoxia positive regulation of leukocyte mediated cytotoxicity innate immune response in mucosa arginine catabolic process superoxide metabolic process nitric oxide biosynthetic process inflammatory response nitric oxide mediated signal transduction circadian rhythm response to bacterium response to hormone negative regulation of gene expression peptidyl-cysteine S-nitrosylation prostaglandin secretion response to lipopolysaccharide positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis regulation of cell proliferation negative regulation of protein catabolic process defense response to bacterium regulation of cellular respiration cell redox homeostasis negative regulation of blood pressure regulation of insulin secretion defense response to Gram-negative bacterium cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interferon-gamma cellular response to xenobiotic stimulus regulation of cytokine production involved in inflammatory response ovulation from ovarian follicle positive regulation of guanylate cyclase activity cellular response to drug regulation of protein kinase activity positive regulation of vasodilation positive regulation of killing of cells of other organism oxidation-reduction process endothelial cell proliferation blood vessel remodeling signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway coupled to cGMP nucleotide second messenger aging regulation of heart contraction regulation of blood pressure response to mechanical stimulus response to activity glycoside metabolic process cGMP-mediated signaling response to estradiol response to tumor necrosis factor intracellular signal transduction response to immobilization stress wound healing positive regulation of apoptotic process retinoic acid receptor signaling pathway cellular response to lithium ion cellular response to vitamin D cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to redox state response to dexamethasone
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline