Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • IL-8 Antibodies

          Invitrogen

          IL-8 (CXCL8) Monoclonal Antibody (I8-S2), Biotin

          8 Published Figures
          21 References
          View all (85) IL-8 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-8 (CXCL8) Monoclonal Antibody (I8-S2), Biotin

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (8)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-8 (CXCL8) Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-8 (CXCL8) Antibody (M802B) in ELISA

          Sandwich ELISA analysis of human IL-8 was performed using a Human IL-8 Colorimetric ELISA kit (Product # EH2IL8) by loading 50 µL per well of Human IL-8 Recombinant Protein (Product # SIL8) in dodecuplicate at 1000, 400, 160, 64, 25.6, and 0 pg/mL across a 3 µg/mL mouse anti-Human IL-8 (Product # M801) pre-coated plate and incubating for 1 hour at room temperature. The plate was washed, and then incubated with 50 µL per well of a biotinylated mouse anti-human IL-8 monoclonal antibody (Product # M802B) in duplicate at 0.25 µg/mL for 1 hour ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-8 (CXCL8) Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in Radioimmune assays (RIA)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in Radioimmune assays (RIA)

          Product Details

          M802B

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          View 20 publications 20 publications

          Radioimmune Assays (RIA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Cynomolgus monkey, Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          I8-S2

          Immunogen

          Recombinant human IL-8

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          250 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 4% BSA

          Contains

          proprietary Preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_223584

          Product Specific Information

          M802B targets IL-8 in ELISA, and WB applications and shows reactivity with Human samples.



          The M802B immunogen is recombinant human IL-8.



          M802B detects IL-8 which has a predicted molecular weight of approximately 9 kDa.



          The M802B IL8 antibody (biotinylated conjugate of clone I8-S2) has successfully been paired as the detection antibody in a sandwich ELISA with capture antibody M801 (clone 3IL8-H10). Typical dilutions for sandwich ELISA include 1 µg/mL for coating and 0.125 - 0.25 µg/mL for detection.



          Biotinylated antibody M802B (clone I8-S2) and antibody M801 (clone 3IL8-H10) have successfully been used in combination with recombinant IL8 protein SIL8 in ELISA applications.

          Target Information

          Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) is a 72 amino acid pro-inflammatory factor which belongs to the CXC subfamily of chemokines, and are bound by the cell surface receptors IL-8RA and IL-8RB. IL-8 functions as a chemoattractant and potent angiogenic factor. The expression and secretion of IL-8 can be induced by diverse inflammatory stimuli in many cells, including macrophages and endothelial cells. In endothelial cells, IL-8 is present in storage vesicles called Weibel-Palade bodies. IL-8, first isolated from osteosarcoma cells, contains the ELR-motif (N-terminal Glu-Leu-Arg amino acid sequence) and signals through the CXCR1 and CXCR2 receptors. Previous nomenclature for IL-8 includes neutrophil activating protein 1 (NAP-1), granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP) and protein 3-10C. IL-8 and ten other members of the CXC chemokine gene family form a chemokine gene cluster in a region mapped to chromosome 4q. Cancer studies have demonstrated a role for IL-8 in the angiogenesis and growth of tumours, and IL-8 is believed to play a role in the pathogenesis of bronchiolitis, a common respiratory tract disease caused by viral infection.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alveolar macrophage chemotactic factor I; ANX7; beta endothelial cell-derived neutrophil activating peptide; beta-thromboglobulin-like protein; beta-thromboglobulin-like protein precursor; C-X-C motif chemokine 8; Chemokine (C-X-C motif) ligand 8; Emoctakin; GCP-1; Granulocyte chemotactic protein 1; IL-8; IL8; ILN; Interleukin; interleukin 8; Interleukin-8; Interleukin8; lung giant cell carcinoma-derived chemotactic protein; lymphocyte derived neutrophil activating peptide; MDNCF; MONAP; Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; Monocyte-derived neutrophil-activating peptide; monocyte-derived neutrophil-activating protein precursor; NAP-1; neutrophil-activating peptide 1; Neutrophil-activating protein 1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; small inducible cytokine subfamily B, member 8; SNX; SYNEXIN; T-cell chemotactic factor; tumor necrosis factor-induced gene 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CXCL8; GCP-1; GCP1; IL8; LECT; LUCT; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAF; NAP-1; NAP1; SCYB8

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10145

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3576

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interleukin-8 receptor binding protein binding chemokine activity heparin binding CXCR chemokine receptor binding
          Process(es)
          angiogenesis response to molecule of bacterial origin chemotaxis defense response inflammatory response immune response signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway negative regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression calcium-mediated signaling regulation of cell adhesion neutrophil chemotaxis receptor internalization killing of cells of other organism response to endoplasmic reticulum stress intracellular signal transduction neutrophil activation cellular response to fibroblast growth factor stimulus regulation of single stranded viral RNA replication via double stranded DNA intermediate negative regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway positive regulation of angiogenesis embryonic digestive tract development induction of positive chemotaxis negative regulation of cell adhesion molecule production antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor positive regulation of neutrophil chemotaxis regulation of entry of bacterium into host cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline