Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Clathrin Heavy Chain Antibodies

          Invitrogen

          Clathrin Heavy Chain Monoclonal Antibody (X22)

          Advanced Verification
          21 Published Figures
          116 References
          View all (36) Clathrin Heavy Chain antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Clathrin Heavy Chain Monoclonal Antibody (X22)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Published Figures (21)
          • Advanced Verification (3)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 32

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Clathrin Heavy Chain Antibody (MA1-065) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Clathrin, Heavy chain using Anti-Clathrin, Heavy chain Monoclonal Antibody (X22) (Product # MA1-065) shows staining in NCI-H460 Cells. Clathrin, Heavy chain staining (green), F-Actin staining with Phalloidin (red) and nuclei with DAPI (blue) is shown. Cells were grown on chamber slides and fixed with formaldehyde prior to staining. Cells were probed without (control) or with or... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Western Blot (WB)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Western Blot (WB)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Western Blot (WB)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunomicroscopy (IM)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation (WB, ICC/IF, IP)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Western Blot (WB)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Western Blot (WB)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Western Blot (WB)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Western Blot (WB)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Western Blot (WB)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Western Blot (WB)
          Clathrin Heavy Chain Antibody in Western Blot (WB)
          Clathrin Heavy Chain Antibody
          Clathrin Heavy Chain Antibody
          Clathrin Heavy Chain Antibody
          Clathrin Heavy Chain Monoclonal Antibody (X22)

          Product Details

          MA1-065

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:500
          View 23 publications 23 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 73 publications 73 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1/200
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 5 publications 5 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunomicroscopy (IM)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Hamster, Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Published species

          Bovine, Dog, Hamster, Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          X22

          Immunogen

          Purified human brain clathrin heavy chain.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 647 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          6 mg/mL

          Amount

          600 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2083179

          Product Specific Information

          MA1-065 detects clathrin heavy chain in non-human primate, bovine, human, rat and mouse tissues as well as hamster (CHO) cells.

          MA1-065 has been successfully used in Western blot, immunofluorescence, immunocytochemistry, and immunoprecipitation procedures. By Western blot, this antibody recognizes a single ~180 kDa protein representing the clathrin heavy chain from bovine brain extract. Immunoprecipitation of triskelions with MA1-065 allows both the clathrin heavy chain and the associated light chain polypeptides to be examined.

          The MA1-065 immunogen is purified human brain clathrin heavy chain. Electron microscopy and proteolysis mapping demonstrate that MA1-065 binding occurs towards the central hub of the triskelion, N-terminal to the light chain binding regions.

          Target Information

          Clathrin is the major protein of the polyhedral coat of coated pits and vesicles. Two different adapter protein complexes link the clathrin lattice either to the plasma membrane or to the trans-Golgi network.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Clathrin heavy chain 1; Clathrin heavy chain 2; Clathrin heavy chain on chromosome 17; Clathrin heavy chain on chromosome 22; clathrin, heavy chain (Hc); clathrin, heavy polypeptide (Hc); Clathrin, heavy polypeptide D; clathrin, heavy polypeptide-like 1; clathrin, heavy polypeptide-like 2; CLH-17; CLH-22; KIAA0034; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 3110065L21Rik; CHC; CHC17; CHC22; CLH-17; CLH17; CLH22; CLTC; CLTCL; CLTCL1; CLTCL2; CLTD; Hc; KIAA0034; MRD56; R74732

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q00610, (Bovine) P49951, (Human) P53675, (Rat) P11442, (Mouse) Q68FD5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1213, (Bovine) 281080, (Human) 8218, (Chinese hamster) 100756644, (Rat) 54241, (Mouse) 67300

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding double-stranded RNA binding structural molecule activity protein binding protein kinase binding clathrin light chain binding low-density lipoprotein particle receptor binding disordered domain specific binding ubiquitin-specific protease binding protein domain specific binding identical protein binding arrestin family protein binding protein C-terminus binding ankyrin binding heat shock protein binding peptide binding poly(A) RNA binding vesicle coat protein
          Process(es)
          mitotic cell cycle osteoblast differentiation intracellular protein transport receptor-mediated endocytosis autophagy vesicle-mediated transport receptor internalization transferrin transport retrograde transport, endosome to Golgi clathrin coat assembly cell division regulation of mitotic spindle organization clathrin coat disassembly clathrin-mediated endocytosis amyloid-beta clearance by transcytosis negative regulation of hyaluronan biosynthetic process negative regulation of protein localization to plasma membrane anatomical structure morphogenesis positive regulation of glucose import Golgi organization mitotic nuclear division mitotic spindle assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline