Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD86 Antibodies

          Invitrogen

          CD86 Monoclonal Antibody (GL-1)

          1 Published Figure
          13 References
          View all (168) CD86 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD86 Monoclonal Antibody (GL-1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (1)
          CD86 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD86 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD86 Antibody (MA1-10299) in Flow

          Separation of murine CD86 positive myeloid cells (red-filled) from murine CD86 negative lymphocytes (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of mouse peritoneum fluid cells suspension stained using anti-mouse CD86 (GL-1) purified Monoclonal antibody (Product # MA1-10299) (low endotoxin, concentration in sample 0.6 µg/mL) DAR APC. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD86 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD86 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD86 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD86 Monoclonal Antibody (GL-1)

          Product Details

          MA1-10299

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          2 µg/mL
          View 8 publications 8 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-dependent
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GL-1

          Immunogen

          LPS-activated CBA/Cs mouse splenic B cells
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11152324

          Product Specific Information

          This antibody reacts with an extracellular epitope of CD86 (B7-2), a 70-80 kDa type I transmembrane glycoprotein of immunoglobulin supergene family, expressed on professional antigen-presenting cells, such as dendritic cells, macrophages or activated B lymphocytes.

          Functional Application: Blocking.

          Target Information

          CD86, along with CD80, is a member of the B7 family of costimulatory molecules and plays a crucial role in T cell activation and immune response regulation. CD86 is expressed at low levels on B cells, macrophages, and dendritic cells, and its expression is upregulated on B cells through various stimuli, including the BCR complex, CD40, and certain cytokine receptors. As a type I membrane protein and member of the immunoglobulin superfamily, CD86 serves as a ligand for the T cell surface proteins CD28 and CTLA-4 (CD152). The interaction between CD86 and CD28 provides a costimulatory signal essential for T cell activation during antigen presentation, while binding with CTLA-4 negatively regulates T cell activation, diminishing the immune response. This interaction is critical for T-B cell crosstalk, T cell costimulation, autoantibody production, and Th2-mediated Ig production. The kinetics of CD86 upregulation upon stimulation suggest its significant contribution during the primary phase of an immune response. CD86 and CD80 have distinct roles in T helper cell differentiation, and insufficient co-stimulation involving these molecules can induce tolerance. Alternative splicing of CD86 results in two transcript variants encoding different isoforms, with additional variants described but not fully sequenced. Dysfunction in CD86 is associated with diseases such as gallbladder squamous cell carcinoma and myocarditis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activation B7-2 antigen; B lymphocyte activation antigen B72; CD28 antigen ligand 2; CD86; early T cell costimulatory molecule-1; Early T-cell co-stimulatory molecule 1; Early T-cell costimulatory molecule 1; ETC-1; MGC34413; T-lymphocyte activation antigen CD86

          View more View less

          Gene Aliases: B7; B7-2; B7.2; B70; Cd28l2; Cd86; CLS1; ETC-1; Ly-58; Ly58; MB7; MB7-2; TS/A-2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P42082

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12524

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          toll-like receptor signaling pathway immune system process negative regulation of T cell anergy positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation B cell activation defense response to virus cellular response to lipopolysaccharide
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline