Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Progranulin Antibodies
          Validated with Transparency. Independently tested through the YCharOS Open Science Initiative.

          Invitrogen

          Progranulin Monoclonal Antibody (2D4-2F1)

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          2 References

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Progranulin Monoclonal Antibody (2D4-2F1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (2)
          Progranulin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          Progranulin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Progranulin Antibody (MA1-187) in IHC

          Immunohistochemistry analysis of progranulin was performed on human kidney tissue and is showing positive staining (left panel). To expose target proteins, antigen retrieval was performed by microwaving tissues for 15 minutes in 10mM sodium citrate buffer (pH 6.0). Tissue slides were probed with progranulin monoclonal antibody (Product # MA1-187) at a dilution of 1:20, over night at 4C in a humidified chamb... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Progranulin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Progranulin Antibody in Western Blot (WB)
          Progranulin Antibody in Western Blot (WB)
          Progranulin Antibody in Western Blot (WB)
          Progranulin Antibody in ELISA (ELISA)
          Progranulin Antibody in Western Blot (WB)
          Progranulin Antibody in Western Blot (WB)
          Progranulin Antibody
          Progranulin Antibody

          Product Details

          MA1-187

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:250-1:1,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20
          -

          ELISA (ELISA)

          25-500 ng/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2D4-2F1

          Immunogen

          Recombinant human Progranulin

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.0 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536878

          Product Specific Information

          By Western blot, MA1-187 detects Human Progranulin at ~85 kDa.

          Target Information

          Progranulin is the precursor protein of Granulin also called as Proepithelin and PC cell-derived growth factor. Cleavage of the signal peptide produces mature Granulin. Both Granulin and smaller cleavage product of Granulin regulates cell growth. Progranulin stimulates proliferation of many epithelial cells, promotes their anchorage-independent growth and, when overexpressed, confers epithelial tumorigenicity. Progranulin/epithelin gene is multifunctional, with important constitutive roles in epithelial homeostasis, reproductive, immunological, and neuronal function. Progranulin constitutively expressed in a number of epithelia, particularly in the skin, GI tract, and reproductive system. Progranulin is expressed in immune cells in vivo and in specific neurons in the brain.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Acrogranin; epithelin; Epithelin precursor; glycoprotein 88; Glycoprotein of 88 Kda; GP88; Granulin precursor; granulin-epithelin; granulins; PC cell-derived growth factor; PCDGF; PEPI; PGRN; Proepithelin; Progranulin; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CLN11; FTD2; GEP; GP88; GRN; PCDGF; PEPI; PGRN

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P28799

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2896

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding cytokine activity protein binding growth factor activity chaperone binding
          Process(es)
          trophectodermal cell proliferation blastocyst hatching astrocyte activation involved in immune response microglial cell activation involved in immune response lysosome organization lysosomal transport lysosomal lumen acidification signal transduction embryo implantation positive regulation of cell proliferation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of cell migration locomotory exploration behavior negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process positive regulation of angiogenesis negative regulation of innate immune response positive regulation of axon regeneration epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation regulation of inflammatory response negative regulation of inflammatory response regulation of developmental process protein stabilization positive regulation of cellular component organization establishment of localization in cell retina development in camera-type eye negative regulation of respiratory burst involved in inflammatory response maintenance of synapse structure positive regulation of inflammatory response to wounding positive regulation of defense response to bacterium negative regulation of neutrophil activation positive regulation of protein folding negative regulation of microglial cell activation positive regulation of trophectodermal cell proliferation lysosomal protein catabolic process positive regulation of aspartic-type peptidase activity regulation of lysosome organization positive regulation of lysosome organization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline