Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • p21 Antibodies

          Invitrogen

          p21 Monoclonal Antibody (WA-1)

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (75) p21 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite p21 Monoclonal Antibody (WA-1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          p21 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          p21 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          p21 Antibody (MA1-19271) in ICC/IF

          Immunocytochemistry staining of p21 in human primary fibroblasts using anti-p21 (WA-1; green) Monoclonal antibody (Product # MA1-19271). Actin cytoskeleton decorated by phalloidin (red) and cell nuclei stained with DAPI (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          p21 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          p21 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p21 Antibody

          Product Details

          MA1-19271

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          WA-1

          Immunogen

          Human p21 protein..

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1075236

          Product Specific Information

          This antibody reacts with p21 protein (Waf1, Cip1, SDI 1; intracellular antigen), a 21 kDa tumor suppressor, which inhibits the activity of cyclin-dependent family kinases and of proliferating cell nuclear antigen.

          Target Information

          Protein p21 is a tumor suppressor protein which is an inhibitor of Cyclin-dependent kinases (CDK) and is transcriptionally activated by p53. P21 is important in the response of cells to genotoxic stress and a major transcriptional target of p53 protein. The occurrence of p21 in the nucleus executes binding and inhibition activity of cyclin dependent kinases Cdk1 and Cdk2, and blocks the transition from G1 phase into S phase or from G2 phase into mitosis after DNA damage, which enables the repair of damaged DNA. In the cytoplasm, p21 protein has an anti-apoptotic effect. P21 is able to bind to and inhibit caspase 3, as well as the apoptotic kinases ASK1 and JNK. P21 exhibits a dual function in carcinogenesis, and acts as a tumor suppressor, prevents apoptosis, and acts as an oncogene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activating Fragment 1; alternate gene name=WAF1; CDK-interacting protein 1; CDK-interaction protein 1; CDKN1A; CDNK1A; Cip1); cyclin kinase inhibitor; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21; cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1); DNA synthesis inhibitor; MDA-6; melanoma differentiation associated protein 6; Melanoma differentiation-associated protein 6; OTTHUMP00000016298; p21; p21Cip1/Waf1; putative DNA synthesis inhibitor; SLC12A9; unnamed protein product; Wild type p53 activated fragment 1 (WAF1); wild type p53 activated fragment-1; wild-type p53-activated fragment 1

          View more View less

          Gene Aliases: CAP20; CDKN1; CDKN1A; CIP1; MDA-6; MDA6; P21; p21CIP1; PIC1; SDI1; WAF1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P38936

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1026

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase inhibitor activity cyclin-dependent protein serine/threonine kinase inhibitor activity protein binding zinc ion binding protein kinase binding cyclin binding ubiquitin protein ligase binding macromolecular complex binding metal ion binding protein serine/threonine kinase binding protein sequestering activity molecular function activator activity molecular function inhibitor activity
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle in utero embryonic development protein import into nucleus cellular response to DNA damage stimulus mitotic G2 DNA damage checkpoint Ras protein signal transduction regulation of mitotic cell cycle heart development positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation epidermis development response to UV regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle negative regulation of macromolecule biosynthetic process negative regulation of gene expression keratinocyte differentiation negative regulation of cell growth DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator positive regulation of B cell proliferation mitotic G1 DNA damage checkpoint cellular response to amino acid starvation wound healing tissue regeneration signal transduction in response to DNA damage intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator positive regulation of programmed cell death keratinocyte proliferation positive regulation of DNA replication positive regulation of protein kinase activity negative regulation of growth fibroblast proliferation positive regulation of fibroblast proliferation nuclear import regulation of cell cycle cellular response to cell-matrix adhesion cellular response to ionizing radiation cellular response to gamma radiation cellular response to UV-B signal transduction by p53 class mediator cellular senescence replicative senescence stress-induced premature senescence oncogene-induced cell senescence intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of cell cycle G1/S phase transition negative regulation of cyclin-dependent protein kinase activity negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of cardiac muscle tissue regeneration regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle regulation of DNA biosynthetic process negative regulation of DNA biosynthetic process positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline