Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD9 Antibodies

          Invitrogen

          CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61), FITC

          1 Published Figure
          4 References
          View all (69) CD9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (1)
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD9 Antibody (MA1-19557) in Flow

          Separation of CD9 positive thrombocytes (red-filled) from CD9 negative lymphocytes (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of human peripheral whole blood using anti-human CD9 (MEM-61) FITC Monoclonal antibody (Product # MA1-19557) using a dilution of 20 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61), FITC

          Product Details

          MA1-19557

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          20 µL/1x10^6 cells
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEM-61

          Immunogen

          Pre-B cell line NALM-6.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • APC 
          • Biotin 
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          55 µg/mL

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1073473

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an epitope on second extracellular domain (EC2) of CD9 antigen, a 24 kDa transmembrane protein expressed on platelets, monocytes, pre-B lymphocytes, granulocytes and activated T lymphocytes.

          Target Information

          CD9 antigen is a glycoprotein expressed on the surface of developing B lymphocytes, platelets, monocytes, eosinophils, basophil, stimulated T lymphocytes and by neurons and glial cells in the peripheral nervous system. CD9 belongs to a family of membrane proteins termed tetraspanins which transverse the membrane four times. In pre B cells and platelets, CD9 antigen regulates cell activation and aggregation possibly through an association with the integrin CD41 / CD61 (GPIIb / GPIIIa). CD9 is involved in cell motility, osteoclastogenesis, neurite outgrowth, myotube formation, and sperm-egg fusion, plays roles in cell attachment and proliferation and is necessary for association of heterologous MHC II molecules on the dendritic cell plasma membrane which is important for effective T cell stimulation. CD9 functions in many cellular processes including differentiation, adhesion, and signal transduction, and expression plays a critical role in the suppression of cancer cell motility and metastasis. CD9 is also considered as metastasis suppressor in solid tumors.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 5H9; 5H9 antigen; antigen CD9; BA-2/p24 antigen; BA2; BTCC-1p; CD9; CD9 antigen; CD9 antigen (p24); Cell growth-inhibiting gene 2 protein; GIG2; Leukocyte antigen MIC3; motility related protein-1; Motility-related protein; MRP-1; p24; sCD 9; sCD9; soluble CD 9; soluble CD9; Tetraspanin-29; Tetraspanin29; Tspan-29; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BTCC-1; CD9; DRAP-27; GIG2; MIC3; MRP-1; TSPAN-29; TSPAN29

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P21926

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 928

          View more View less

          Function(s)
          integrin binding protein binding
          Process(es)
          cell adhesion single fertilization fusion of sperm to egg plasma membrane nervous system development cell proliferation negative regulation of cell proliferation glial cell migration oligodendrocyte development myoblast fusion involved in skeletal muscle regeneration cell differentiation platelet activation paranodal junction assembly receptor internalization sperm-egg recognition cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus negative regulation of platelet aggregation regulation of macrophage migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline