Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD22 Antibodies

          Invitrogen

          CD22 Monoclonal Antibody (MEM-01), PE

          View all (124) CD22 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD22 Monoclonal Antibody (MEM-01), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD22 Antibody (MA1-19642) in Flow

          Separation of human CD22 positive lymphocytes (red-filled) from CD22 negative lymphocytes (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of human peripheral whole blood stained using anti-human CD22 (MEM-01) PE Monoclonal antibody (Product # MA1-19642) using a dilution of 20 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD22 Monoclonal Antibody (MEM-01), PE

          Product Details

          MA1-19642

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          20 µL/100 µL whole blood
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEM-01

          Immunogen

          Burkitt's lymphoma cell line Raji.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.020 mg/mL

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1071685

          Product Specific Information

          This antibody recognizes uniquely epitope "E"; it does not cross-block antibodies RFB-4, CLB22/1 and CLB-BLy1.

          Target Information

          CD22, also known as BL-CAM, is a type I transmembrane glycoprotein composed of two polypeptide chains, CD22alpha and CD22beta, with molecular weights of 130 and 140 kDa, respectively. These chains are produced by alternative splicing of the CD22 gene. CD22 is prominently expressed on mature B cells and B cell lymphomas, including hairy cell leukemia, diffuse large B-cell lymphoma, and nodular lymphocyte predominance Hodgkin's lymphoma, but is negative in classical Hodgkin's lymphoma. The extracellular portion of CD22 contains seven Ig-like domains that preferentially bind alpha2,6-linked sialic acid moieties found on epithelial, endothelial, B, and T cells. This binding can be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface. CD22 expression is limited to late stages of B-cell differentiation, making it useful for phenotyping mature leukemias. Intracellularly, CD22 features six tyrosine residues within immunotyrosine-based inhibitory motifs (ITIM) and activation-like motifs. These residues are phosphorylated upon B-cell receptor engagement, allowing CD22 to regulate B-cell receptor signaling. CD22 participates in positive regulation through interactions with Src family tyrosine kinases and acts as an inhibitory receptor by recruiting cytoplasmic phosphatases via SH2 domains, which block signal transduction through dephosphorylation of signaling molecules. CD22's role in both positive and negative regulation of B-cell signaling, along with its specific expression pattern, makes it a valuable marker for antibody customers interested in B-cell-related research and diagnostics.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-cell receptor CD22; B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM); BL-CAM; CD22; CD22 antigen; FLJ22814; Lectin 2; Leu-14; MGC130020; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2); Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD22; SIGLEC-2; SIGLEC2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P20273

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 933

          View more View less

          Function(s)
          IgM binding receptor binding protein binding protein phosphatase binding carbohydrate binding sialic acid binding CD4 receptor binding
          Process(es)
          negative regulation of immunoglobulin production negative regulation of immune system process cell adhesion negative regulation of signal transduction regulation of endocytosis regulation of B cell proliferation B cell activation regulation of immune response negative regulation of calcium-mediated signaling negative regulation of B cell receptor signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline