Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CXCR1 Antibodies

          Invitrogen

          CXCR1 Monoclonal Antibody (501)

          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (27) CXCR1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CXCR1 Monoclonal Antibody (501)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (1)
          CXCR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CXCR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CXCR1 Antibody (MA1-206) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of CXCR1/IL8RA (green) in MCF7 cells. Cells were blocked with blocking buffer (Product # 37525) for 30 min at room temparture and then stained with CXCR1/IL8RA mouse monoclonal antibody (Product # MA1-206) at a dilution of 1:100 for 1 hour at room temperature. After washing with PBS for 3 times, the cells were then stained with Alexa Fluor 488 goat anti-mouse secondary antibody (Product # A28175) for 1 hour at room temperature. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 30 minutes at room temperature. Nucl... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CXCR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CXCR1 Antibody in Western Blot (WB)
          CXCR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CXCR1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CXCR1 Monoclonal Antibody (501)

          Product Details

          MA1-206

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:100-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          501

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to the N-terminal residues 5-19 of human CXCR1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 1mg/mL BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2637106

          Product Specific Information

          MA1-206 detects CXCR1/IL8RA from human samples.

          MA1-206 has been successfully tested in western blot, immunofluorescence and flow cytometry applications. In western blot, MA1-206 detects CXCR1/IL8RA (human) at approximate molecular weight of 30 kDa.

          Target Information

          CXCR1 is a member of the G-protein-coupled receptor family. This protein is a receptor for interleukin 8 (IL8). It binds to IL8 with high affinity, and transduces the signal through a G-protein activated second messenger system. Knockout studies in mice suggested that this protein inhibits embryonic oligodendrocyte precursor migration in developing spinal cord. This gene, IL8RB, a gene encoding another high affinity IL8 receptor, as well as IL8RBP, a pseudogene of IL8RB, form a gene cluster in a region mapped to chromosome 2q33-q36.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; C-X-C chemokine receptor type 1; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; CD181; CDw128a; chemokine (C-X-C motif) receptor 1; CXC; CXC motif chemokine; CXC-R1; CXCR-1; High affinity interleukin-8 receptor A; IL-8 Receptor alpha; IL-8 Receptor IL-RA; IL-8 receptor type 1; IL-8R A; IL-RA; IL8RA; interleukin 8 receptor, alpha; interleukin-8 receptor type 1; interleukin-8 receptor type A; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: C-C; C-C-CKR-1; CD128; CD181; CDw128a; CKR-1; CMKAR1; CXCR1; IL8R1; IL8RA; IL8RBA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P25024

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3577

          View more View less

          Function(s)
          interleukin-8 receptor activity G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity protein binding C-C chemokine receptor activity C-X-C chemokine receptor activity C-C chemokine binding interleukin-8 binding
          Process(es)
          dendritic cell chemotaxis chemotaxis immune response signal transduction cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration calcium-mediated signaling neutrophil chemotaxis receptor internalization interleukin-8-mediated signaling pathway chemokine-mediated signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0