Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • 6x His Tag Antibodies

          Invitrogen

          6x-His Tag Monoclonal Antibody (HIS.H8), Alexa Fluor™ 488

          3 Published Figures
          7 References
          View all (118) 6x His Tag antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite 6x-His Tag Monoclonal Antibody (HIS.H8), Alexa Fluor™ 488

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (3)
          6x-His Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          6x-His Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          6x-His Tag Antibody (MA1-21315-A488) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of 6x-His Tag was performed using 70% confluent HEK-293 cells transfected with V5-H3-His construct. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with 6x-His Tag Monoclonal Antibody (HIS.H8), Alexa Fluor 488 (Product # MA1-21315-A488)... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          6x-His Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          6x-His Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          6x-His Tag Antibody in Western Blot (WB)
          6x-His Tag Antibody in Western Blot (WB)
          6x-His Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          6x-His Tag Antibody in Western Blot (WB)
          6x-His Tag Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MA1-21315-A488

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:25-1:100
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Tag

          Published species

          Tag

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HIS.H8

          Immunogen

          6x His synthetic peptide

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 647 
          • Biotin 
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 650
          • DyLight 680
          • HRP
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          499/520 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2610645

          Target Information

          The 6x His tag is a synthetic oligo peptide consisting of 6 consecutive histidine residues (HHHHHH). The His tag is commonly expressed as a tag at either N-or C-terminal regions of recombinant proteins to allow isolation or purification by immobilized metal affinity chromatography. Epitope tagging is a technique in which a known epitope is fused to a recombinant protein using genetic engineering. By choosing a particular epitope and recombinant protein combination, epitope tagging makes it possible to detect proteins for which no antibody is available. His epitope tagged proteins that contain a stretch of histidine residues at the carboxyl or amino terminus are used for purification of recombinant proteins by means of metal chelate chromatography due to metal binding properties of histidine clusters on His tagged proteins. For example, the affinity of the histidine-tag motif to Ni2+ by chelation is strong and selective enough to enable purification of the protein to homogeneity by affinity chromatography on a Ni2+-NTA adsorbent. His tag-specific antibodies are used to facilitate detection or coimmunopreciptation of tagged proteins.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 6His tag; 6X His; His Tag; Histidine Tag

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline