Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MDM2 Antibodies

          Invitrogen

          MDM2 Monoclonal Antibody (MD-219)

          Advanced Verification
          View all (102) MDM2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MDM2 Monoclonal Antibody (MD-219)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Advanced Verification (1)
          MDM2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          MDM2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MDM2 Antibody (MA1-24643) in WB

          Western blot was performed using Anti-MDM2 Monoclonal Antibody (MD-219) (Product # MA1-24643) and a 55 kDa band corresponding to MDM2 was observed across cell lines tested and increased up on LPS treatment in RAW 264.7. Whole cell extracts (30 µg lysate) of NIH/3T3 (Lane 1), C2C12 (Lane 2), NMuMG (Lane 3), RAW 264.7 (Lane 4) and RAW 264.7 treated with LPS (0.1 µg/mL for 10 hr) (Lane 5) were electrophoresed using NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Protein Gel (Product # NP0322BOX). Resolved proteins were then transferred onto a Nitrocellulose membrane ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MDM2 Antibody in Western Blot (WB)
          MDM2 Antibody

          Product Details

          MA1-24643

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MD-219

          Immunogen

          Recombinant mouse MDM2.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2.2 mg/mL

          Amount

          110 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_794839

          Product Specific Information

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          MDM2 is a ubiquitin ligase for p53 and plays a central role in regulation of the stability of p53. MDM2 is located on chromosome 12 on the q arm. Akt-mediated phosphorylation of MDM2 at Ser166 and Ser186 increases its interaction with p300, allowing MDM2-mediated ubiquitination and degradation of p53. Phosphorylation of MDM2 also blocks its binding to p19ARF, increasing the degradation of p53. MDM2 has also been shown to negatively regulate p53 function. MDM2 binds and inhibits transactivation role played by p53 and overexpression of MDM2 can result in the inactivation of p53 and decrease its tumor suppressor function. Another process by which MDM2 can inactivate p53 is by degrading p53 as the protein also possesses E3 ubiquitin ligase activity. Further, MDM2 plays important roles in apoptosis and cell cycle. MDM2 is over expressed in a wide range of human malignancies including soft tissue carcinomas and breast cancer. In addition to p53, MDM2 is involved in processes of cell cycle, apoptosis, and tumorigenesis through interactions with proteins that include retinoblastoma 1 and ribosomal protein L5. More than 40 different alternatively spliced transcript variants of MDM2 have been isolated from both tumor and normal tissues.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Double minute 2 protein; E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2; HGNC:6973; human homolog of; MDM2 variant FB28; MGC5370; MGC71221; Oncoprotein Mdm2; OTTHUMP00000183490; OTTHUMP00000183492; OTTHUMP00000183494; OTTHUMP00000183495; OTTHUMP00000183496; OTTHUMP00000183497; p53-binding protein Mdm2; RING-type E3 ubiquitin transferase Mdm2

          View more View less

          Gene Aliases: 1700007J15Rik; AA415488; Mdm-2; Mdm2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P23804

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 17246

          View more View less

          Function(s)
          p53 binding ubiquitin-protein transferase activity protein binding zinc ion binding UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity ligase activity ribosomal S6-glutamic acid ligase activity enzyme binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding peroxisome proliferator activated receptor binding coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity metal ion binding ubiquitin protein ligase activity protein-glycine ligase activity protein-glycine ligase activity, initiating protein-glycine ligase activity, elongating tubulin-glycine ligase activity protein-glutamic acid ligase activity tubulin-glutamic acid ligase activity scaffold protein binding chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein complex assembly DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest traversing start control point of mitotic cell cycle positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of protein processing protein ubiquitination peptidyl-lysine modification protein catabolic process protein destabilization positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process protein localization to nucleus regulation of protein catabolic process protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator establishment of protein localization positive regulation of cell cycle negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of protein export from nucleus negative regulation of cell cycle arrest negative regulation of signal transduction by p53 class mediator
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline