Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-ABC Antibodies

          Invitrogen

          HLA-ABC Monoclonal Antibody (W6/32), FITC

          Advanced Verification
          7 References
          View all (72) HLA-ABC antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HLA-ABC Monoclonal Antibody (W6/32), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Advanced Verification (1)
          HLA-ABC Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HLA-ABC Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HLA-ABC Antibody (MA1-80454) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of HLA-ABC was performed using 70% confluent log phase Raji (B-cell lineage) cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with HLA-ABC Monoclonal Antibody (W6/32), FITC (Product # MA1-80454) at 5 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight (Panel a: green). Nuclei (Panel b: blue) were stained with SlowFade® Gold Antifade Mountant with DAPI (Pr... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HLA-ABC Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HLA-ABC Antibody
          HLA-ABC Monoclonal Antibody (W6/32), FITC

          Product Details

          MA1-80454

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          - -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (1 µg)/test
          View 3 publications 3 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human, Non-human primate, Shrew

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          W6/32

          Immunogen

          Purified human tonsil lymphocyte membranes.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • Functional Grade
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin, 0.2% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_931634

          Product Specific Information

          This antibody does not react with amphibian, chicken, dog, goat, guinea pig, mouse or rabbit.

          For FACS analysis, use 10 µL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 µL.

          Mouse anti Human HLA ABC antibody, clone W6/32 recognizes an antigenic determinant shared among products of the HLA A, B and C loci. Clone W6/32 recognizes a conformational epitope, reacting with HLA class I alpha3 and alpha2 domains.

          Target Information

          HLA-class I major histocompatibility (MHC) antigens are intrinsic membrane glycoproteins expressed on nucleated cells and noncovalently associated with an invariant beta2 microglobulin. They carry foreign determinants important for immune recognition by cytotoxic T cells, thus important for anti-viral and anti-tumor defense. Human HLA-class I antigens are represented by HLA-A, HLA-B and HLA-C molecules.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: allele B-3515; B*3509; cell surface glycoprotein; integral membrane protein; exons 2-8; glycosylation aa 86, alpha domain 1 aa 1-24, alpha domain 2 aa 25-114, alpha domain 3 aa 207-298; glycosylation aa 86, alpha domain 1 aa 25-114, alpha domain 2 aa 115-206, alpha domain 3 aa 207-298; H-2K; H-2K(d); H2-K; heavy chain; hla antigen; HLA B-1519; HLA class I antigen HLA-B; HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, C alpha chain; HLA protein allele A25; HLA protein allele B37; HLA protein allele B51; HLA protein allele B57; HLA protein allele B7; HLA-A; HLA-A 2402; HLA-A*0201 alpha chain; human leukocyte antigen; HLA-A*0204; HLA-A*0207 alpha chain; human leukocyte antigen; HLA-A-0102 allele; HLA-A24AK; HLA-A25; HLA-B; HLA-B 1502; HLA-B*4002; HLA-B-07ZEL allele; HLA-B-1501; HLA-B-1516; HLA-B-1520 allele; HLA-B-15AOH allele; HLA-B-15ZEL allele; HLA-B-27KSH allele; HLA-B-67LAV allele; This submission reports an HLA-B-6701 variant (HLA-B-67LAV) that differs from the published B-6701 sequence, GenBank Accession Number L17005; HLA-B18; HLA-B27 peptide; HLA-B39; HLA-B41 variant; HLA-B61; HLA-Bw-39-DBU allele; HLA-C; HLA-C antigen; HLA-Cw; HLA-Cw1 protein; HLA-Cw2 protein; HLA-Cw3 protein; human leukocyte antigen; Human leukocyte antigen A; Human leukocyte antigen B; Human leukocyte antigen C; human leukocyte antigen-C alpha chain; leucocyte antigen A; leukocyte antigen class I-A; leukocyte antigen class I-B; lymphocyte antigen; major histocompatibility antigen HLA-C; major histocompatibility complex class I A; major histocompatibility HLA-Cw2.2 heavy chain; MGC184092; MGC7052; MHC 1; MHC Class 1; MHC class 1 antigen; MHC class I; MHC class I antigen heavy chain HLA-C; MHC class I antigen HLA-A heavy chain; MHC class I antigen HLA-B alpha chain; MHC class I antigen HLA-B heavy chain; MHC class I antigen SHCHA; MHC class I molecule; MHC class I-like alpha chain membrane-bound type; MHC HLA-A cell surface antigen; MHC HLA-A10-alpha-2 chain precursor; MHC HLA-A2.4a chain; MHC HLA-A24 cell surface glycoprotein; MHC HLA-ABC; MHC HLA-B cell surface glycoprotein; MHC HLA-B transmembrane glycoprotein; MHC HLA-B44; MHC HLA-B7 heavy chain precursor; MHC HLA-Bw46; MHC HLA-C-alpha-2 chain precursor; MHC I HLA; MHC1; similar to Homo sapiens MHC HLA-B39 mRNA with GenBank Accession Number L42024.1; subtype B*3508 differs at residue 156 (Leu->Arg) with subtype B*3501; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AS; B-4901; D6S204; HLA-A; HLA-B; HLA-C; HLA-JY3; HLAA; HLAB; HLAC; HLC-C; MHC; PSORS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04439, (Human) P01889, (Human) P10321

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3105, (Human) 3106, (Human) 3107

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding receptor binding protein binding beta-2-microglobulin binding peptide antigen binding T cell receptor binding CD8 receptor binding TAP binding TAP complex binding chaperone binding receptor agonist activity
          Process(es)
          T cell mediated cytotoxicity positive regulation of T cell mediated cytotoxicity adaptive immune response immune system process T cell mediated cytotoxicity directed against tumor cell target antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class Ib antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-dependent antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-independent peptide antigen assembly with MHC class I protein complex positive regulation of T cell cytokine production immune response detection of bacterium antibacterial humoral response antigen processing and presentation antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I positive regulation of interferon-gamma production CD8-positive, alpha-beta T cell activation protection from natural killer cell mediated cytotoxicity antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I innate immune response defense response to Gram-positive bacterium T cell receptor signaling pathway positive regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell proliferation positive regulation of memory T cell activation positive regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell activation signal transduction positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity regulation of T cell anergy defense response regulation of interleukin-12 production regulation of interleukin-6 production regulation of dendritic cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline