Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD46 Antibodies

          Invitrogen

          CD46 Monoclonal Antibody (MEM-258)

          1 Reference
          View all (47) CD46 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD46 Monoclonal Antibody (MEM-258)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          CD46 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD46 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD46 Antibody (MA1-82140) in Flow

          Flow cytometric analysis of human peripheral blood granulocytes using a CD46/MCP monoclonal antibody (Product # MA1-82140) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD46 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD46 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD46 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD46 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD46 Monoclonal Antibody (MEM-258)

          Product Details

          MA1-82140

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:10-1:50
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-dependent
          -

          Competition Assay (Competition)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEM-258

          Immunogen

          HPB-ALL cell line.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2074807

          Product Specific Information

          This product contains sodium azide; removal by dialysis is recommended prior to use in functional assays.

          For FACS analysis, use 10 µL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 µL.

          Mouse anti Human CD46 antibody, clone MEM-258 recognizes the human CD46 cell surface antigen, a broadly expressed glycoprotein also known as membrane co-factor protein (MCP).

          Target Information

          CD46 (MCP, membrane cofactor protein) is a multifunctional cell surface transmembrane protein that binds and inactivates C3b and C4b complement fragments, regulates T cell-induced inflammatory responses by either inhibiting (CD46-1 isoform) or increasing (CD46-2 isoform) the contact hypersensitivity reaction. CD46 also serves as a receptor for several human pathogens (both bacteria and viruses), and its ligation alteres T lymphocyte polarization toward antigen-presenting cells or target cells, inhibiting lymphocyte function. CD46 is a protector of placental tissue and is also expressed on the inner acrosomal membrane of spermatozoa.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: antigen identified by monoclonal antibody TRA-2-10; CD46; CD46 antigen, complement regulatory protein; CD46 molecule, complement regulatory protein; complement membrane cofactor protein; measles virus receptor; Membrane cofactor protein; membrane cofactor protein (CD46, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen); MGC26544; TLX; trophoblast leucocyte common antigen; Trophoblast leukocyte common antigen; trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AHUS2; CD46; MCP; MIC10; TLX; TRA2.10

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P15529

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4179

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity protein binding signaling receptor activity cadherin binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process T cell mediated immunity complement activation, classical pathway single fertilization regulation of Notch signaling pathway positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of interleukin-10 production sequestering of extracellular ligand from receptor positive regulation of T cell proliferation positive regulation of memory T cell differentiation innate immune response positive regulation of regulatory T cell differentiation negative regulation of complement activation, classical pathway viral entry into host cell regulation of immune response positive regulation of transforming growth factor beta production
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline