Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • c-Myc Antibodies

          Invitrogen

          c-Myc Monoclonal Antibody (9E10)

          Advanced Verification
          62 Published Figures
          290 References
          View all (128) c-Myc antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite c-Myc Monoclonal Antibody (9E10)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (14)
          • Published Figures (62)
          • Advanced Verification (2)
          c-Myc Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          c-Myc Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 78

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          c-Myc Antibody (MA1-980) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of c-Myc (green) in H9 embryonic stem cells grown for a few days on Matrigel-coated chamber slides. Cells fixed in 4% paraformaldehyde were permeabilized with 0.1% Triton X-100 for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with a c-Myc monoclonal antibody (Product # MA1-980) at a dilution of 1:200 overnight at 4°C, washed with PBST, and incubated with a FITC-conjugated secondary antibody at a dilution of 1:100 for 1 hour at room temperature. Nuclei (blue) were stained with DAPI and cells were analyzed by ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          c-Myc Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          c-Myc Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-Myc Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          c-Myc Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          c-Myc Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-Myc Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          c-Myc Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunocytochemistry (WB, IHC (PFA), ICC/IF)
          c-Myc Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          c-Myc Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          c-Myc Antibody in Immunocytochemistry, Immunoprecipitation (ICC/IF, IP)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) (WB, IHC (P))
          c-Myc Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (IHC (P), Flow)
          c-Myc Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation, ChIP Assay (WB, IP, ChIP)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot, ChIP Assay (WB, ChIP)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot (WB)
          c-Myc Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          c-Myc Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-Myc Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          c-Myc Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          c-Myc Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          c-Myc Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          c-Myc Antibody
          c-Myc Antibody
          c-Myc Monoclonal Antibody (9E10)

          Product Details

          MA1-980

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 155 publications 155 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 14 publications 14 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:1,000
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:50-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          View 44 publications 44 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:50-1:200
          View 11 publications 11 publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 42 publications 42 publications

          ChIP assay (ChIP)

          Assay-dependent
          View 10 publications 10 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Dog, Fruit fly, Hamster, Human, Mouse, Non-human primate, Plant, Protozoa, Rat, Tag, Xenopus, Yeast

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          9E10

          Immunogen

          Synthetic peptide A(408) E E Q K L I S E E D L L R K R R E Q L K H K L E Q L R N S C A(438) of human c-Myc.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 647 
          • DyLight 488
          • FITC
          • HRP
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_558470

          Product Specific Information

          This antibody detects c-myc protein and c-myc tagged proteins.

          MA1-980 has been successfully used in Western blot, immunohistochemistry, immunocytochemistry, immunofluorescence, ELISA, flow cytometry, and immunoprecipitation procedures.

          The MA1-980 immunogen corresponds to the synthetic peptide A(408) E E Q K L I S E E D L L R K R R E Q L K H K L E Q L R N S C A(438) of human c-Myc.

          Target Information

          The c-Myc protein is a 62 kDa transcription factor that is encoded by the c-Myc gene on human chromosome 8q24. c-Myc is commonly activated in a variety of tumor cells and plays an important role in cellular proliferation, differentiation, apoptosis and cell cycle progression. The phosphorylation of c-Myc has been investigated and previous studies have suggested a functional association between phosphorylation at Thr58/Ser62 by glycogen synthase kinase 3, cyclin dependent kinase, ERK2 and C-Jun N terminal Kinase (JNK) in cell proliferation and cell cycle regulation. Studies have shown that c-Myc is essential for vasculogenesis and angiogenesis in tumor development, which distributes blood throughout the cells. The c-myc oncogene (p62 c-myc) is involved in the control of normal cellular proliferation and differentiation, and the deregulated expression of c-Myc induces apoptosis in different cell types. Antibodies against c-myc epitopes recognize overexpressed proteins containing Myc epitope tag fused to either amino- or carboxy-termini of targeted proteins. c-Myc-, N-Myc- and L-Myc-encoded proteins function in cell proliferation, differentiation and neoplastic disease. Amplification of the c-Myc gene has been found in several types of human tumors including lung, breast and colon carcinomas, while the N-Myc gene has been found amplified in neuroblastomas. Translocation of the c-myc locus on chromosome 8 to the immunoglobulin loci on chromosome 14 (heavy chain); 2 (delta light chain); or 22 (light chain) is described in Burkitts lymphoma and other B-cell lymphoproliferative conditions. An aberrant expression of the c-myc gene occurs in tumors of different origins such as colorectal, gastric, gallbladder, hepatic, mammary, ovarian, endometrial, head and neck, pulmonary, prostatic, thyroidal, oral, ocular, nasopharyngeal, endocrine, as well as hematopoietic neoplasms.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: avian myelocytomatosis viral oncogene homolog; bHLHe39; c Myc; c-myc; c-myc epitope tag; c-myc protein, first expressed; Class E basic helix-loop-helix protein 39; cmyc; Myc protein; Myc proto-oncogene protein; myc-related translation/localization regulatory factor; ORF 114; ORF 114; putative; ORF 118; Proto-oncogene c-Myc; Transcription factor p64; unnamed protein product; v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog; v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog

          View more View less

          Gene Aliases: BHLHE39; c-Myc; MRTL; MYC; MYCC

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01106

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4609

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding core promoter sequence-specific DNA binding transcription cofactor binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding macromolecular complex binding protein dimerization activity E-box binding DNA-binding transcription factor binding SCF ubiquitin ligase complex binding
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade branching involved in ureteric bud morphogenesis B cell apoptotic process NK T cell proliferation positive regulation of mesenchymal cell proliferation positive regulation of B cell apoptotic process chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter cellular iron ion homeostasis cellular response to DNA damage stimulus cell proliferation positive regulation of cell proliferation intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to radiation response to xenobiotic stimulus regulation of gene expression regulation of cell cycle process positive regulation of gene expression myotube differentiation Wnt signaling pathway rRNA metabolic process protein processing regulation of telomere maintenance positive regulation of telomere maintenance negative regulation of stress-activated MAPK cascade protein-DNA complex disassembly cellular response to UV cellular response to interferon-alpha skeletal muscle cell differentiation middle ear morphogenesis regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process response to alkaloid pigmentation hypermethylation of CpG island fibroblast apoptotic process negative regulation of monocyte differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of fibroblast proliferation negative regulation of fibroblast proliferation skeletal system morphogenesis positive regulation of epithelial cell proliferation detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound chromosome organization negative regulation of cell division positive regulation of transcription initiation from RNA polymerase II promoter negative regulation of transcription initiation from RNA polymerase II promoter ERK1 and ERK2 cascade response to growth factor cellular response to hypoxia cellular response to xenobiotic stimulus positive regulation of metanephric cap mesenchymal cell proliferation positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of somatic stem cell population maintenance positive regulation of acinar cell proliferation acinar cell proliferation positive regulation of apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline