Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SERCA2 ATPase Antibodies

          Invitrogen

          SERCA2 ATPase Monoclonal Antibody (2A7-A1)

          Advanced Verification
          76 Published Figures
          251 References
          View all (18) SERCA2 ATPase antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SERCA2 ATPase Monoclonal Antibody (2A7-A1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Published Figures (76)
          • Advanced Verification (2)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 87

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SERCA2 ATPase Antibody (MA3-919) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of SERCA2 ATPase was performed using 70 confluent log phase A549 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with SERCA2 ATPase Monoclonal Antibody (2A7-A1) (Product # MA3-919) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Western Blot (WB)
          SERCA2 ATPase Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          SERCA2 ATPase Antibody
          SERCA2 ATPase Antibody
          SERCA2 ATPase Monoclonal Antibody (2A7-A1)

          Product Details

          MA3-919

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 219 publications 219 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1/100
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:250
          View 13 publications 13 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:20
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 6 publications 6 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Guinea pig, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat

          Published species

          Amphibian, Dog, Fruit fly, Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Rabbit, Rat, Rodent, Sheep, Xenopus

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2A7-A1

          Immunogen

          Purified canine cardiac sarcoplasmic reticulum vesicles.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          ascites

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_325502

          Product Specific Information

          MA3-919 detects sarcoplasmic or endoplasmic reticulum calcium (SERCA) 2 ATPase from canine, porcine, human, mouse, rabbit and rat tissues. MA3-919 recognizes the SERCA2a and SERCA2b isoforms identically. However, the antibody does not recognize the skeletal muscle (SERCA1) or housekeeping isoforms (SERCA3).

          MA3-919 has been successfully used in Western blot, immunocytochemistry and immunoprecipitation procedures. By Western blot, this antibody detects an ~110 kDa protein representing SERCA2 ATPase in rat cardiac tissue.

          The MA3-919 antigen is purified canine cardiac sarcoplasmic reticulum vesicles.

          Target Information

          This gene encodes one of the SERCA Ca(2+)-ATPases, which are intracellular pumps located in the sarcoplasmic or endoplasmic reticula of muscle cells. This enzyme catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the translocation of calcium from the cytosol into the sarcoplasmic reticulum lumen, and is involved in regulation of the contraction/relaxation cycle. Mutations in this gene cause Darier-White disease, also known as keratosis follicularis, an autosomal dominant skin disorder characterized by loss of adhesion between epidermal cells and abnormal keratinization. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ATPase Ca++ transporting cardiac muscle slow twitch 2; ATPase, Ca++ dependent, slow-twitch, cardiac muscle-2; ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2; ATPase, Ca++ transporting, slow twitch 2; Ca(2+)-transport ATPase class 3; calcium ATPase; Calcium pump 2; calcium-ATPase (EC 3.6.1.3); Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletal muscle isoform; cardiac Ca2+ ATPase; Endoplasmic reticulum class 1/2 Ca(2+) ATPase; HK1; HK2; putative SERCA isoform; sarco(endo)plasmic reticulum Ca(2+)-dependent ATPase 2; sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase 2; Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2; sarcoplasmic/endoplasmic-reticulum Ca(2+) pump gene 2; SERCA; SERCA ATPase; SERCA2; SR Ca(2+)-ATPase 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 9530097L16Rik; ATP2; ATP2A2; ATP2B; D5Wsu150e; DAR; DD; mKIAA4195; RHABDO2; SERCA2; SERCA2A; SERCA2B; SercaII

          View more View less

          UniProt ID: (Dog) O46674, (Human) P16615, (Rabbit) P20647, (Pig) P11607, (Mouse) O55143, (Rat) P11507

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 403878, (Human) 488, (Rabbit) 100038308, (Pig) 396875, (Mouse) 11938, (Guinea pig) 100174978, (Rat) 29693

          View more View less

          Function(s)
          ATP binding metal ion binding nucleotide binding calcium channel regulator activity calcium-transporting ATPase activity calcium ion binding protein binding ATPase activity enzyme binding ion channel binding S100 protein binding calcium-transporting ATPase activity involved in regulation of cardiac muscle cell membrane potential lncRNA binding protein C-terminus binding hydrolase activity lutropin-choriogonadotropic hormone receptor binding primary active transporter
          Process(es)
          regulation of cardiac muscle cell membrane potential hydrogen ion transmembrane transport autophagosome assembly regulation of the force of heart contraction muscle system process ion transport calcium ion transport cellular calcium ion homeostasis regulation of muscle contraction ER-nucleus signaling pathway cell adhesion epidermis development positive regulation of heart rate positive regulation of cardiac muscle cell apoptotic process regulation of cardiac muscle contraction by calcium ion signaling transition between fast and slow fiber cardiac muscle hypertrophy in response to stress autophagosome membrane docking endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis positive regulation of endoplasmic reticulum calcium ion concentration T-tubule organization ion transmembrane transport cellular response to oxidative stress response to endoplasmic reticulum stress negative regulation of heart contraction relaxation of cardiac muscle neuron cellular homeostasis sarcoplasmic reticulum calcium ion transport calcium ion transmembrane transport regulation of cardiac muscle cell action potential involved in regulation of contraction organelle localization by membrane tethering regulation of calcium ion-dependent exocytosis of neurotransmitter calcium ion transport from cytosol to endoplasmic reticulum regulation of cardiac conduction calcium ion import into sarcoplasmic reticulum mitochondrion-ER tethering organelle organization negative regulation of receptor binding transport response to peptide hormone metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline